製品名
MISSION® esiRNA targeting human DLAT
製品番号
EHU029881
製品ブランド
SIGMA
CAS番号
分子量
試験
仕様
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/µ
PCR Product - Gel Electrophoresispass
PCR Product - DNA Sequencingpass
Concentration - OD260 or Fluorescence Intensitypass
Purified RNaseIII - Gel Electrophoresispass