製品名
MISSION® esiRNA targeting human HAUS2
製品番号
EHU033421
製品ブランド
SIGMA
CAS番号
分子量
試験
仕様
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/uL
PCR Product - Gel ElectrophoresisPass
PCR Product - DNA SequencingPass
Concentration - OD260 or Fluorescence IntensityPass
Purified RNaseIII - Gel ElectrophoresisPass