製品名
Monoclonal Anti-PPP2R1A antibody produced in mouse clone 4E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
製品番号
SAB1401297
製品ブランド
SIGMA
CAS番号
分子量
試験
仕様
Western Blotting (Cell lysate)Antibody concentration: 1 ~ 5 ug/ml. Specific band of ~65.31 kDa using Jurkat lysate.
ELISA (Recombinant protein)Antibody concentration: 1 ug/ml using recombinant protein.