戻る
Cap liner, PTFE
Products
製品区分
caps (5)
ブランド
Supelco (5)
直径(mm)
色
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
27146
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
表示する
価格を表示
27133
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
表示する
価格を表示
27179
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
表示する
価格を表示
27168
Cap liner, PTFE,
white PTFE liner, diam. × thickness 18 mm × 0.010 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
表示する
価格を表示
27157
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
表示する
価格を表示