JP
JA
アプリケーション
製品
サービス
技術資料
サポート
ホーム
検索結果
エルロチニブ 塩酸塩
(2)
エルロチニブ 塩酸塩
別名:
774塩酸塩, CP-358, N-(3-エチニルフェニル)-6,7-ビス(2-メトキシエトキシ)-4-キナゾリンアミン塩酸塩, OSI-744塩酸塩
Empirical Formula (Hill Notation):
C
22
H
24
ClN
3
O
4
CAS番号:
183319-69-9
分子量:
429.90
製品比較ガイド
以下の製品特性を使用して比較表を作成(合計3つまで選択してください)
Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Select Attributes
Showing 1-2 of 2
1 / 1 ページ
1 / 1 ページ
比較する
製品番号
製品内容
価格
SML2156
エルロチニブ 塩酸塩,
≥98% (HPLC)
表示
View Pricing
CDS022564
エルロチニブ塩酸塩,
表示
View Pricing
1 / 1 ページ
1 / 1 ページ