Extension support ring diam. 6 in.

Extension support ring

Extension support ring diam. 6 in.

製品比較ガイド

以下の製品特性を使用して比較表を作成(合計3つまで選択してください)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
製品番号
製品内容
価格
Extension support ring, diam. 2 in.
Extension support ring, diam. 3 in.
Extension support ring, diam. 4 in.
Extension support ring, diam. 5 in.
Extension support ring, diam. 6 in.

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates.All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。