Merck
MMP-2 Substrate, Fluorogenic A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
MMP-2 Substrate, Fluorogenic A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
ニックネーム:
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
実験式(ヒル表記法):
C49H68N14O15
分子量:
1093.15
Products
製品区分
ブランド
色
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル