Sigma-Aldrich
スクロース, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体, clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Sigma-Aldrich
スクロース, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
スクロース, BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 溶液, BioUltra, for molecular biology, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Sigma-Aldrich
スクロース, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
Supelco
スクロース, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sigma-Aldrich
スクロース, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
ヒトIL-6 ELISAキット, for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 溶液, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
USP
スクロース, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sigma-Aldrich
スクロース, ACS reagent
Sigma-Aldrich
カルボニルシアニド 3-クロロフェニルヒドラゾン, ≥97% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
スクロース, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.5% (GC)
Millipore
スクロース, ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, purified grade, ≥98.5%, powder
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
テトラメチルローダミンメチルエステルパークロレート, ≥95%
Sigma-Aldrich
Mouse IL-6 ELISA Kit(マウスIL-6 ELISAキット), for serum, plasma and cell culture supernatant
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸, ≥98.0% (KT)
Sigma-Aldrich
ラットIL-6 ELISAキット, for serum, plasma and cell culture supernatants
スクロース, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sigma-Aldrich
スクロース, JIS special grade
Sigma-Aldrich
Mouse IL-6 ELISA Kit(マウスIL-6 ELISAキット), for cell and tissue lysates
Sigma-Aldrich
Rat Interleukin-6 ELISA Kit, for for cell lysate and tissue lysate
Sigma-Aldrich
Human IL-6 ELISA Kit, for cell and tissue lysates