Sigma-Aldrich
グリセロール, for molecular biology, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
グリセロール, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, 5 M
Sigma-Aldrich
グリセロール, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
グリセリン, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
グリセロール 溶液, 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
グリセロール, BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, JIS special grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
グリセロール, BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
グリセロール, FCC, FG
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, 0.85%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, SAJ first grade, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, tablet
Sigma-Aldrich
グリセロール, SAJ first grade, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
グリセロール, JIS special grade, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, 1 M
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, random crystals, optical grade, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液, 0.1 M