製品
製品アプリケーションサービスリソースサポート
[ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup)
[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)
カート0
[ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[Luminex® 装置用 MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)マルチプレックス毒性アッセイ:毒性バイオマーカーの理解を深める
# マルチプレックス毒性アッセイ:毒性バイオマーカーの理解を深める
__セクションの概要__
- [理想的な毒性バイオマーカーとは?](https://www.sigmaaldrich.com#what-are-ideal-toxicity-biomarkers)
- [マルチプレックス毒性アッセイ](https://www.sigmaaldrich.com#multiplex-toxicity-assays)
- [関連製品](https://www.sigmaaldrich.com#related-products)
毒性は、生物学的研究と医薬品開発のあらゆる面に影響を及ぼします。毒性研究の基本原則として、医薬品開発プロセスにおいてできるだけ早期に毒性化合物を排除しなくてはなりません。さまざまな臓器における薬物誘発性毒性は、創薬失敗の主要な原因となるため、臓器に特異的な毒性試験は極めて重要です。マルチプレックス毒性アッセイにより、さまざまな臓器の複数の毒性バイオマーカーを同時に測定することで、薬物誘発性毒性の理解を深めることができます。MILLIPLEX®マルチプレックス毒性アッセイが、肝障害、腎毒性などに関する研究をどのように進展させるかについてご覧ください。
## [](https://www.sigmaaldrich.com)理想的な毒性バイオマーカーとは?
理想的な毒性バイオマーカーとは、臓器や組織に特異的であるだけでなく、臓器や組織の損傷が広範囲に及ぶ前に特定できる十分な感度を備えているものです。Predictive Safety Testing Consortium(PSTC)は、臓器に特異的な毒性をより良好に予測できるいくつかのタンパク質バイオマーカーを特定および認定しています。また、規制機関は、毒性を立証するためのアッセイ特性を推奨しています。さらに、毒性バイオマーカーは、その安全性が初期に頻繁に評価される前臨床モデルに適用されることが理想的です。
医薬品開発の規制要件に加えて、内分泌かく乱化学物質(EDC)試験が世界中の環境規制機関によって義務付けられています。新規化学物質だけでなく、従来の農薬、環境化学物質、および食品添加物についても、ヒトと動物の発育と生殖に関する健康を阻害する能力について試験を実施する必要があります。
### 毒性バイオマーカーの例
- __腎毒性:__KIM-1、Trefoil Factor 3(TFF-3)、Osteopontin、Clusterin、β2-Microglobulin、Renin、Calbindin、Cystatin C、Albumin
- __肝障害:__ARG1、GSTα、5’-NT、GOT1、SDH
- __血管損傷:__Caveolin -1、MCP-1、TNF-α、CINC-1/GRO/KC、PAI-1、VEGF、IL-6、TIMP-1
- __EDC:__Cortisol、Testosterone、TSH、Estradiol、T3、T4、Progesterone
- __遺伝毒性:__Chk1、Chk2、H2A.X、p53、ATR、MDM2、p21
## [](https://www.sigmaaldrich.com)マルチプレックス毒性アッセイ
ビーズベースのマルチプレックス毒性アッセイにより、毒性とその基本的プロセスを高精度かつマルチパラメーターで解析することが可能です。MILLIPLEX® マルチプレックス毒性バイオマーカーアッセイキットを用いると、複数の動物種(ラット、マウス、ブタ、イヌ、およびネコのモデルなど)にわたる多数の毒性アナライトを同時に定量できます。例えば、これらのアッセイは以下のような特定の毒性を解析できます。
- [薬物誘発性肝障害](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-analysis-of-hepatotoxic-biomarkers-in-drug-induced-liver-injury)
- [腎毒性](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/nephrotoxicity-analysis-with-kidney-toxicity)
- [遺伝毒性](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/exploring-genotoxicity-and-dna-damage-through-multiplexing)
- [農薬の毒性プロファイル](https://www.selectscience.net/editorial-articles/custom-made-multiplex-assays-aid-unique-toxicity-tests-in-agrochemicals/?artID=45567)
- [細胞シグナル伝達経路](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/cell-signaling-multiplex-assays)への化合物の影響を評価する初期の毒性試験
[Luminex® xMAP®テクノロジー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplexing-platforms-comparison)に基づく検証済みのアッセイキットには、以下が含まれます。
- 基準ロットとの一致が検証されたスタンダード
- 血清または血漿中のネイティブなアナライトの条件を正確にシミュレーションするための標準曲線を作成する際に使用するSerum Matrix
- アッセイ内コントロール
- プレックスサイズに関係なく、一貫した性能を保証するための検出抗体カクテル
- 貴重なサンプルを節約するための方法。__表1__を用いて必要なサンプル量を定めてください。
| | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| モデル | マウス | ラット | ブタ(ミニブタ) | イヌ(ビーグル) |
| 前提条件 | 体重30 g | 体重250 g | 体重7.5 kg | 体重9 kg |
| | 10/性別/グループ | 10/性別/グループ | 4/性別/グループ | 4/性別/グループ |
| | 4グループ | 4グループ | 4グループ | 4グループ |
| | 25、250、および500 mg/kg/日 | 25、250、および500 mg/kg/日 | 25、250、および500 mg/kg/日 | 25、250、および500 mg/kg/日 |
| | 28日間反復投与 | 28日間反復投与 | 28日間反復投与 | 28日間反復投与 |
| | 20% 追加 | 20% 追加 | 20% 追加 | 20% 追加 |
| 必要な試験物質 | ~62 gの薬剤 | ~520 gの薬剤 | ~3,120 gの薬剤 | ~7,500 gの薬剤 |
表1.マウス、ラット、ブタ、およびイヌのモデル生物における毒性試験に必要な試験物質の量
## [](https://www.sigmaaldrich.com)関連製品
主なMILLIPLEX® マルチプレックス毒性アッセイを以下に示します。
### 腎毒性
認定済みの腎毒性バイオマーカーの検出は、従来のBUNおよび血清中クレアチニン(SCr)試験とは異なり、腎障害の早期特定と検出が可能なため、毒性の正確な評価に不可欠です。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
### 肝障害
ARG1およびSDHなどのバイオマーカーは、肝細胞や肝胆汁由来の酵素で、肝障害の発生時に循環血液中に放出されます。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
### 血管損傷
心拍数と平均動脈圧に加えて、平滑筋、内皮細胞、および免疫介在性細胞に含まれる主要なタンパク質を測定することにより、血管損傷の有望なバイオマーカーが得られる可能性があります。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
### 内分泌かく乱化学物質(EDC)
ヒトおよび動物における生殖ホルモン、副腎ホルモン、甲状腺ホルモン、および下垂体ホルモンのレベルとその機能は、EDCへのばく露によって変化する可能性があります。化学物質へのばく露の影響を評価するために、さまざまな動物種に対応した *In vitro* 細胞アッセイと *in vivo* モデルが使用されます。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
### 遺伝毒性
遺伝毒性アッセイは、DNA損傷の影響を評価する場合に有用です。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
__研究目的での使用に限定されます。診断目的には使用できません。__
[MILLIPLEX® アッセイの情報請求](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/campaigns/milliplex-request-info)
__関連技術資料__
- [Exploring Genotoxicity Through Multiplexing | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/exploring-genotoxicity-and-dna-damage-through-multiplexing)
- [Multiplex Analysis of Hepatotoxic Biomarkers in Drug-Induced Liver Injury| MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-analysis-of-hepatotoxic-biomarkers-in-drug-induced-liver-injury)
- [細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイ | MILLIPLEX® アッセイ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/cell-signaling-multiplex-assays)
- [Nephrotoxicity Analysis with Kidney Toxicity Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/nephrotoxicity-analysis-with-kidney-toxicity)
- [CVDバイオマーカーのマルチプレックス測定| MILLIPLEX® アッセイ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-measurement-of-cvd-biomarkers)
- [マイオカイン解析 | MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/myokine-analysis)
- [メタボリックシンドロームバイオマーカーのマルチプレックス | MILLIPLEX® アッセイ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-metabolic-syndrome-biomarkers)
- [炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定 | MILLIPLEX® アッセイ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-inflammation-signaling-pathways)
- [詳細はこちら](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
TOP
__ログインして続行__
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録
サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars)
オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)
ソーシャルメディア
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__研究、開発、製造__
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)
[Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。
[サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map)