Duolink™In Situ簡易プロトコル-蛍光顕微鏡観察用
| 1. | ブロッキング サンプルにブロッキング溶液を添加し、 インキュベートします。 • ブロッキング溶液を除去します | ![]() |
| 2. | 一次抗体 適切なバッファーで一次抗体を希釈し、サンプルに添加し、 インキュベートします。 • 適切なバッファーで5分×2回洗浄します。 | ![]() |
| 3. | PLA™プローブ 適切なバッファーで2つのPLA™プローブを1:5に希釈し、サンプルに添加します。 37℃、60分で反応させます。 • 洗浄バッファーAで5分×2回洗浄します。 | ![]() |
| 4. | ライゲーション ライゲーションストック溶液をH2Oで1:5に希釈します。 この溶液でリガーゼを1:40で希釈し、サンプルにこの混合液を添加します。 37℃、30分で反応させます。 • 1x洗浄バッファーAで2分×2回洗浄します。 | ![]() |
| 5. | 増幅 増幅ストック溶液をH2Oで1:5に希釈します。この溶液でポリメラーゼを1:80で希釈し、サンプルにこの混合液を添加します。 37℃、100分で反応させます。 • 1x洗浄バッファーBで10分×2回洗浄します。 • 0.01x洗浄バッファーBで1分洗浄します。 | ![]() |
| 6. | イメージングの準備 DAPI含有Duolink™ In Situマウント培地を用いてサンプルを封入します。15分経過後、蛍光顕微鏡または共焦点顕微鏡で解析します。 | ![]() |
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
注記:
- 反応液は、カバースリップなしで液滴がオープンな状態で使用し、インキュベーションはすべて加湿チャンバー内で行ってください。
- 冷凍庫(-20ºC)から酵素を取り出す際には、フリージングブロックを使用してください。
- 洗浄は、最低でも70 mL入れ、オービタルシェーカー上で穏やかな速度で行ってください。