生体高分子化合物のHPLC分離
生体高分子の分析と精製に適したHPLCカラムとクロマトグラフィー担体
ペプチド、タンパク質、ポリヌクレオチド、その他の生分解性ポリマーなどの生体高分子は、イオン電荷、疎水性、大きさ、形状、および質量に関してさまざまです。これらの構造的(および機能的)複雑さに加えて、個々の生体高分子は一般に多くの構造類似化合物を含む試料中に低濃度で存在します。したがって、ペプチド、タンパク質、およびポリヌクレオチドは多くの場合、サイズ排除、イオン交換、逆相、疎水性相互作用、親水性相互作用、アフィニティクロマトグラフィーを含む複数のモードのクロマトグラフィーによって分析、単離、および精製されます。
メルクは、Supelco®または技術パートナーと協力して開発、製造した生体高分子の分析と精製に適した幅広い種類の固定相を提供しています。さらに、Tosoh Bioscience、Cytiva、Sepax™Technologies、Kromasilといった有名ブランドのカラムもご提供しています。(一部日本国内取り扱いなし)
生体高分子の分離に適したメルクのU/HPLCおよびFPLCカラムポートフォリオは、クロマトグラフィーのモード別とカラムのブランドまたはメーカー別に整理されています。製品ポートフォリオに最近追加されたものには、糖タンパク質のグリカン組成を測定するためのBIOshell™ Glycanカラム、Sepax™Technologiesのゲルろ過カラムとイオン交換カラム、Tosoh BioscienceのTSKgel®HPLCカラム、Toyopearl®担体、プロセス開発カラムの全製品ラインなどがあります。(一部、日本国内取扱いなし)
生体高分子研究を促進させる新しいアプリケーション、技術資料、刺激的な分離ツールを追加し続けていますので、このページをブックマークしてください。
| TSKgel® | |
|---|---|
| TSKgel® Gel Filtration Columns, PW type (T494075) | 製品情報 |
| TSKgel® Gel Filtration Column, SW type (T494076) | 製品情報 |
| TSKgel® Ion Exchange Columns (T494077) | 製品情報 |
| TSKgel® Hydrophobic Interaction Columns (T494078) | 製品情報 |
| TSKgel® Reversed Phase Columns (T494079) | 製品情報 |
| TSKgel® Affinity Columns (T494080) | 製品情報 |
| TSKgel®Nonporous Resin Columns for Rapid Analysis of Proteins, Peptides, and Nucleic Acids - Bulletin 862(T109862) | テクニカルレポート |
| Innovative Approach to Coffee Bean Characterization, Using SEC and High Resolution - Bulletin 919(T197919) | テクニカルレポート |
| 創薬 | |
|---|---|
| Discovery™ Wide Pore HPLC Columns for Biomolecule separation | カタログ |
| Discovery™ BIO PolyMA: Ion exchange columns for protein and peptide separations (T410079) | カタログ |
| Discovery™ BIO PolyMA: Ion exchange columns for protein and peptide separations (T403118) | ポスター |
| Enhanced Stability of Discovery™ BIO Wide Pore C5 Compared to Other Short Alkyl Chain Phases (T103935) | Bulletin 935 |
| Getting Started with RP-HPLC for Peptides (T302166) | アプリケーションノート166 |
| Increase Sensitivity and Decrease Sample Consumption Using HPLC Microbore and Capillary Column Dimensions (T302167) | アプリケーションノート167 |
| Eliminate TFA and Improve Sensitivity of Peptide Analyses by LC/MS (T302168) | アプリケーションノート168 |
| Effect of Stationary Phase on Selectivity of Reversed-Phase HPLC Separations of Polypeptides (T302169) | アプリケーションノート169 |
| Peptide Separations on a Stable, Aqueous Compatible C18 (T403056) | テクニカルレポート |
| Kromasil | |
|---|---|
| Kromasil 300 Å for your Protein Separations with Kromasil HPLC Columns (T409220) | 製品情報 |
| Kromasil 300 Å - SIL, C4, C8, C18 (T409221) | 製品情報 |