[コンテンツへスキップ](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja) 製品 カート0 JPJA 製品 製品アプリケーションサービスリソースサポート [ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup) [クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order) カート0 [ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[サンプル精製](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/purification)溶媒の混和性表 # 溶媒の混和性表 ![目視で互いに混ざらないと判断できる液体の組み合わせの4つの例](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/immiscible-liquids.jpg "ionic liquids") __セクションの概要__ - [混和性とは?](https://www.sigmaaldrich.com#miscibility) - [関連製品](https://www.sigmaaldrich.com#products) - [混和性の判定方法](https://www.sigmaaldrich.com#determine-miscibility) - [溶媒の混和性チャート](https://www.sigmaaldrich.com#solvent-miscibility) - [混和性チャートのダウンロード](https://www.sigmaaldrich.com#downloads) - [溶解性と混和性](https://www.sigmaaldrich.com#solubility) - [混和性のギャップ](https://www.sigmaaldrich.com#miscibility-gap) ## 「混和性」とは[](https://www.sigmaaldrich.com)何か? 混和性とは、物質がどのように結合(または混合)して、沈殿物を含まない均一な溶液を形成するかを定義するものです。混和性は主に液体を指しますが、気体や固体相にも適用されることがあります。 混和性に関する研究は、多くの場合、[材料科学](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/ja/applications/materials-science-and-engineering)や化学の分野で行われており、物質間の相互作用を予測するための新たな手法が、新たな発見を加速させる可能性があります。具体的な応用例は、以下のいくつかの分野で報告されています: - 医薬品向けのポリマー研究 - 有機半導体などの先端材料向けの新規溶媒 - 充電式リチウムイオン電池の場合のように、電解質として使用される[イオン液体](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/ja/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/ionic-liquids) ## 関連商品 申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。 Response not successful: Received status code 500 ## 混和性の判定[](https://www.sigmaaldrich.com)方法 混和性の判定には、目視による評価が最も一般的です。2つの物質が層を形成する場合、それらは明らかに混和しません。より精密な判定方法としては、分光法などのクロマトグラフィー分析のほか、粘度測定、浸透圧測定、熱量測定などがあります。 一般的な実験用溶媒の互溶性については、以下に示すような表で簡単に確認できますが、新規の物質や溶媒の組み合わせについては、表に記載されていない可能性が高いです。このような場合、[溶解性に関する](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)一般的な規則を応用して互溶性を予測することができます。「類は類を溶かす」という原則があります。結合の種類が類似している化合物は、互いに溶解しやすく(場合によっては互溶しやすく)なります。[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) ### 液体と水との混和性は、その液体の極性とどのように関連しているのでしょうか? 極性は溶解度(および混和性)に直接的な影響を与えます。液体は極性が似た液体と混和する傾向があり、非極性物質についても同様です。事実上、混合物中の分子間の引力や斥力は、たとえ別の種類の分子が追加されたとしても、ほぼ等しくなります。したがって、水と極性が似た液体は、水と混和するはずです。 ### 極性の測定 結合双極子モーメントは、化学結合の極性を表す指標である。単位は0~11デビー(D)で、0は双極子モーメントがないことを示し、11は強い極性を示す。 共有結合を持つ液体など、多くの物質については、個々の結合ではなく分子全体の極性を知る方が有用です。化学者は、分子の結合双極子モーメントのベクトル和を近似して、その分子の極性の推定値としています。結合双極子モーメントの測定値は、当サイトの「溶媒センター」にある各溶媒のページで確認できます。  ## [](https://www.sigmaaldrich.com)溶媒の混和性チャート [![溶剤の混和性表](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table.png "Solvent Miscibility Table")](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table.png) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)混和性チャートダウンロード 当社の溶媒混和性チャートは無料でダウンロードできます。友人、学生、先生方とぜひ共有してください。その際は、必ずこのページへのリンクを記載してください。 当社の学習・実験ツールについてご意見・ご感想がございましたら、上記のリンクからご連絡いただくか、当社のソーシャルメディアアカウントにコメントをお寄せください。 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | [ダウンロード](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf)[](https://www.sigmaaldrich.com)[可能なPDF](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf) | [印刷](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table-mk.png)[](https://www.sigmaaldrich.com)[用画像](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table-mk.png) | [](https://www.sigmaaldrich.com)SVG(ブラウザ内) | ## [](https://www.sigmaaldrich.com)溶解性と混和性 溶解性と混和性は類似した現象を表しますが、同じものではありません。 溶解度は連続的な範囲で存在します。物質同士の結合は、ほとんど起こらない場合もあれば、非常に良く起こる場合もあり、溶液を「部分的に溶解する」や「ほぼ完全に溶解する」といった表現で説明することが可能です。 一方、混和性は、程度によって表現されることのない絶対的な性質です。物質が混和性を持つ場合、層分離、沈殿、部分的な混合、あるいは分離といった現象は起こりません。混和性があるということは、物質が完全に混ざり合うことを意味します。 2つの物質が互いに混和性を持つ場合、投入順序にかかわらず、それらは互いに完全に溶解します。例えば、テトラヒドロフラン(THF)と水は互いに混和性があります。 ## [](https://www.sigmaaldrich.com)混和性のギャップ 混和性ギャップは、混合される物質が複数の相で存在し、その結果として混和性にギャップが生じる場合に発生する。言い換えれば、その条件下で物質が同じ相、あるいは互いに相容れる相に存在しないため、混合できないのである。相は温度や圧力の影響を受ける。 __関連する技術記事__ - [溶解度則:一般的なイオン化合物の溶解度](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) - [溶液の希釈計算ツール](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps/solution-dilution-calculator) - [温度別の水の溶解度表](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps/solubility-table-compounds-water-temperature) - [酸・塩基のノルマル濃度およびモル濃度計算ツール](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps/molarity-calculator) - [Ionic Liquids](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/language-masters/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/ionic-liquids) - [VSEPR Chart | Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/language-masters/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/vsepr-chart-valence-shell-electron-pair-repulsion-theory) - [FastWoRX:液液抽出ワークアップにおける速度と環境に配慮した新たな代替法](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/fastworx) - [Genopure Kitを用いるイオン交換クロマトグラフィーによるプラスミド精製](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/ion-exchange-chromatography) - [もっと見る](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) __関連する商品カテゴリ__ - [溶剤](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents) - [HPLC 溶媒](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents/hplc-solvents) TOP __ログインして続行__ 続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。 ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録 お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。 サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars) オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) 会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices) ソーシャルメディア [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __研究、開発、製造__ 私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。 [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja) [Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies. 当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。 [サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map) An unknown error has occured.