CRISPRi・CRISPRa遺伝子スクリーニング
CRISPR活性化・抑制用のレンチウイルスライブラリーとプール
遺伝子ノックダウン・過剰発現実験用の最適化したCRISPR活性化・CRISPR抑制ライブラリーをご覧ください。プール型のCRISPRiおよびSAM CRISPRaのレンチウイルスライブラリーは、既製の製品またはカスタマイズ製品を取り揃えています。両システム用の個別のガイドRNAも オンラインで簡単に注文できます。
Sigma-Aldrich® アドバンストゲノミクス CRISPRiおよびCRISPRaライブラリーは、包括的な一連のゲノム工学技術を補完し、複雑な生物学的プロセスに対するさらなる知見を明らかにすることができます。大規模LOF (loss-of-function) およびGOF (gain-of-function) スクリーニングでは、特有であるが機能的には関連のある遺伝子経路を特定し、他の全く同様のKO(ノックアウト)スクリーニングパラメータでは見落とされがちなヒットを見つけ出すことができます。 利用できる最大のゲノミクス製品とお客様の実験目標を確実に達成できるパートナーとともに、「実験台を超えた」実験を行いましょう。
仕様 | |
|---|---|
| CRISPRi | CRISPRa |
|
|
Sigma-Aldrich® CRISPR抑制ライブラリーは、優れたアルゴリズム配置と改良されたsgRNAスキャホールドを有し、最も困難な標的に対しても最適な遺伝子ノックダウンを行います。
さらなる利点:
- メルクは、10x Genomics社のパートナーであり、 Feature Barcodeテクノロジーを用いたすぐに利用できるカスタムのCRISPRレンチプール を私たちのベクターに組み込むことができ、シングルセル解析での探索が可能です
- 個別のCRISPR抑制・活性化ガイド(プレデザイン製品またはカスタム製品)は オンラインで簡単に注文 できます
- 自社内 DNA調製およびデコンボリューションサービス(日本国内未対応)
図1.CRISPRiおよびCRISPRaは触媒能のないdCas9を使用して、転写抑制因子KRABドメイン、または転写活性化因子HSF1、p65およびMS2を動員し、それぞれ標的遺伝子発現を抑制または過剰発現させる。
どのスクリーニングツールが実験に適しているのかわからない場合、 価格をお知りになりたい場合、カスタムプールが必要な場合は私たちにご相談ください。
資料
ベクターマップ
SAM CRISPRa
CRISPRi
CRISPRiの利用可能なライブラリーおよびプール
| 製品内容 | ターゲット | 遺伝子数 | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 全ゲノムライブラリー | |||
| ヒト全ゲノム・ノンコーディングCRISPRiライブラリー | ヒト、全ゲノム | 18,905 | CRISPRILIB |
| コントロール・エフェクターキット:dCas9とポジティブ・ネガティブコントロール | コーディング・非標的 | コーディング遺伝子RAB1Aおよび非標的コントロール | CRISPRICON |
| CRISPRiサブプール | |||
| 10x Genomics社のFeature Barcode最適化キット | ヒト、コーディング | コーディング遺伝子RAB1Aおよび非標的コントロール | CRISPRI10X |
| 創薬可能なゲノムプール | ヒト、コーディング | 2,318 | CRISPRIS01 |
| がん・アポトーシスプール | ヒト、コーディング | 2,916 | CRISPRIS02 |
| ストレスタンパク質恒常性プール | ヒト、コーディング | 3,093 | CRISPRIS03 |
| ミトコンドリア/輸送/運動性プール | ヒト、コーディング | 2,219 | CRISPRIS04 |
| 遺伝子発現プール(転写因子) | ヒト、コーディング | 2,292 | CRISPRIS05 |
| 膜タンパク質プール | ヒト、コーディング | 2,418 | CRISPRIS06 |
| 割り当てのないプール(未分類の遺伝子機能、新規標的) | ヒト、コーディング | 1,824 | CRISPRIS07 |
| 一般的ながん細胞株のプール・iPSCプール:7種類の細胞株(5種類のがん細胞、iPSC、HFF)に共通 | ヒト、長鎖 ノンコーディング | 691 | CRISPRIS08 |
| iPSCプール | ヒト、長鎖 ノンコーディング | 3,000 | CRISPRIS09 |
| 一般的ながん細胞株プール(HeLa、HEK293T、K562、MCF7、U87細胞株) | ヒト、長鎖 ノンコーディング | 1,329 | CRISPRIS10 |
SAM CRISPRaライブラリーおよびヘルパーコンストラクト
| 製品内容 | ターゲット | 遺伝子数 | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 全ゲノムSAMライブラリー | |||
| SAM CRISPRa ライブラリー Zeo | ヒト、コーディング | 23,430 | HSAMZEO |
| SAM CRISPRa ライブラリー Puro | ヒト、コーディング | 23,430 | HSAMPURO |
| SAM CRISPRa ライブラリー Zeo | マウス、コーディング | 23,439 | MSAMZEO |
| SAM CRISPRa ライブラリー Puro | マウス、コーディング | 23,439 | MSAMPURO |
| SAMヘルパーコンストラクト:プラスミドDNA | |||
| dCas9-VP64-ブラストサイジンSAMヘルパーコンストラクト1 | 哺乳類 | SAMVP64BST | |
| MS2-P65-HSF1-ハイグロマイシン SAMヘルパーコンストラクト 2 | 哺乳類 | SAMMS2HYG | |
| SAMヘルパーコンストラクトキット | 哺乳類 | SAMHELPERP | |
| SAMヘルパーコンストラクト:レンチウイルス | |||
| dCas9-VP64-ブラストサイジンSAMヘルパーコンストラクト1 | 哺乳類 | SAMVP64BSTV | |
| MS2-P65-HSF1-ハイグロマイシンSAMヘルパーコンストラクト2 | 哺乳類 | SAMMS2HYGV | |
| SAMヘルパーコンストラクトキット | 哺乳類 | SAMHELPERV | |
CRISPRスクリーニングのヒント
CRISPRプール型スクリーニング結果を向上させるシンプルな修飾。アーティファクトDNAの除去によるNGSノイズの低減。