ロングオリゴ
メルクは、遺伝子合成とマイクロアレイ開発の経験から、ロングオリゴ合成において起こりうる問題に関する知識を持っています。私たちは、他社にはない独自のロングオリゴ精製法を開発しました。
ロングオリゴ仕様 | |
|---|---|
| 塩基 | DNA(A、C、G、T)および混合塩基 |
| リン酸結合の種類 | ホスホジエステル、ホスホロチオエート |
| 長さ | 121~180塩基 |
| 収量 | カートリッジ5OD, PAGE: 0.5OD |
| 精製 | カートリッジまたはPAGE |
| 修飾/修飾塩基 | 5'末端:Phos、Biotin、Amine C6、 Amine C12、Inosine、deoxyUracil 3'末端:Spacer C3 配列内:InosineおよびdeoxyUracil |
| 納品形態 | 乾燥状態、2mLスクリューキャップチューブで納品 |
| 添付文書 | オリゴはすべて、収率、Tm (溶融温度)、MW、µg/ODを記載した品質保証書付で納品 |
| 品質管理 | オリゴはすべて、質量分析またはPAGEゲル分析と紫外分光法によるODによって品質が確認されています。 |
| 出荷スケジュール | カートリッジおよびPAGE9営業日~ |
製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500