同じ遺伝子をターゲットとする3種のMISSION®プレデザインsiRNAを購入すると、少なくとも2種のsiRNAは、30 nM以上の濃度でトランスフェクションした場合に培養細胞中のターゲットmRNAレベルを75%低減させます。2種のsiRNAがターゲット遺伝子を75%ノックダウンしない場合、その遺伝子に対する3種のsiRNAを無料で追加提供します。その遺伝子に対するsiRNAがこれ以上存在しない場合、またはすべてのsiRNAがターゲット遺伝子を75%ノックダウンできなかった場合には、購入金額をお返しします。
この保証を適用するには、トランスフェクション効率に関する適切な裏付けデータの提供が必要です。トランスフェクション効率に関する適切な裏付けデータとは、30 nM以上でトランスフェクションしたMISSION®ポジティブコントロールsiRNA(GAPDH、MAPK1、TP53など)と、適切なネガティブコントロール(疑似トランスフェクション、スクランブルsiRNA配列、MISSION®ネガティブコントロールsiRNAなど)のターゲットmRNAレベルを比較して、75%のターゲットmRNAのノックダウンを示すqPCRデータなどです。
抗体のばらつきおよびタンパク質の半減期のため、タンパク質ベースの検出方法で得られたデータは認められません。