カスタムRNAオリゴ
さまざまなアプリケーションに適した標準的な一本鎖RNAオリゴです。
カスタムRNAオリゴの仕様 | |
|---|---|
| 合成スケール |
|
| 精製 |
|
| 鎖長 |
|
| 修飾 |
|
| 品質管理 |
|
| 納品形態 |
|
保証収量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非修飾RNAオリゴ(O.D./µg)* | ||||
| 合成スケール(µmol) | 脱塩 | カートリッジ | HPLC | PAGE |
| 0.05 | 5/150 | 1/30 | 1/30 | 0.5/15 |
| 0.2 | 12/360 | 3/90 | 2.5/75 | 1/30 |
| 1.0 | 40/1,200 | 12/360 | 13/390 | 5/150 |
| 修飾RNAオリゴ(O.D./µg)* | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合成スケール(µmol) | 脱塩 | カートリッジ | HPLC | PAGE |
| 0.05 | 2/60 | 0.4/12 | 0.4/12 | 0.2/6 |
| 0.2 | 5/150 | 1/30 | 1/30 | 0.4/12 |
| 1.0 | 16/480 | 5/150 | 5/150 | 2/60 |
出荷予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合成スケール(µmol) | 脱塩 | カートリッジ | HPLC | PAGE |
| 0.05、0.2、1.0 | 8営業日~ | 9営業日~ | 9営業日~ | 9営業日~ |
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500