Merck
ホームカスタムDNAオリゴ:標準的なDNA合成
カスタムDNAオリゴ:標準的なDNA合成
DNAオリゴの仕様
合成の規模0.025、0.05、0.2、1.0、10、および15µmole
mg~グラム単位での製造はご要望に応じて承ります
精製脱塩、カートリッジ、HPLC、PAGE
「オリゴヌクレオチド精製ガイドライン」を参照
長さ最大120塩基。180塩基までのより長いオリゴの実現可能性については、テクニカルサポートにお問い合わせください
バックボーンホスホジエステル/ホスホロチオエート
フォーマット乾燥品または溶液中(標準化済み)
修飾200種類以上が利用可能(蛍光および非蛍光の染料を含む)
包装2 mL~50 mLのチューブ、マイクロタイタープレート
品質管理MALDI-TOF MS、エレクトロスプレーイオン化MS、UV分光法による吸光度測定
技術データシート
およびラベル
収率、Tm(融解温度)、分子量(MW)、およびµg/
ODを含む
追加サービス濃度調整
チューブまたはウェルプレート
への分注 ご要望に応じてMSQCトレースを提供
プレート入りDNAオリゴ
お客様の用途や、自動化・情報管理の要件に最適な形でオリゴのフォーマットを調整いたします。
カスタム仕様には以下が含まれます:
  • 96ウェルまたは384ウェルプレート:各種プレートタイプをご用意
  • 固定または可変の体積による濃度標準化オプション
  • 乾燥品または溶液(水またはTE)
上記の一般的なフォーマットに加え、以下のオプションもご利用いただけます:
  • 1次元または2次元のバーコード
  • お客様指定のプレートおよびバッファー
  • 子プレート(コピー)
  • 1つのウェルにフォワードおよびリバースプライマーを同梱
品質
出荷ごとに、ウェル位置、配列、オリゴ名、ロット番号、分子量(MW)、µg/OD、長さ、Tm、濃度、および体積(溶液中)が記載されたデータシートが同梱され、お客様の情報システムへインポート可能です。
カスタムフォーマットの正確性を検証するために、追加の品質管理措置が講じられています。これらの措置には以下が含まれる場合があります:
  • 質量分析法によるプレートの向きおよびウェル位置の検証
  • 質量分析法による混合プライマー(すなわち、1つのウェルにフォワードおよびリバースが混在しているもの)の検証
  • 機械読み取り可能バーコード(1Dおよび2D)の検証
  • 出荷前のすべてのマスタープレートおよびドータープレートの目視検査
当社の品質管理および品質保証について詳しくはこちらをご覧ください。
濃度検証およびプレートの識別
当社は、オリゴ濃度の標準化に、さまざまな液体処理自動化システムを採用しています。多段階の標準化プロセスにより、濃度が狭い範囲内に収まるよう保証しています。プロセスの最後に、最終的な吸光度測定(260 nmで測定)を行い、すべてのオリゴが所定の濃度であることを確認します。
カスタムオリゴプール
お客様の仕様およびご希望のフォーマットに合わせて、カスタムオリゴプールを提供いたします。当社のカスタムフォーマット技術は、1つのプールに数百種類のオリゴを含む複雑な配合を提供できるよう最適化されています。
オリゴプールは、水または緩衝液中で特定の量または濃度に標準化された状態で、液体または乾燥の形態で提供可能です。ご要望に応じて、オリゴプールの複数の分注を提供することも可能です。標準的な混合物に加え、プール内のオリゴごとに含有量が異なる複雑な配合の調製も当社の専門分野です。  単純なオリゴミックスはプレートまたはチューブで提供可能ですが、多数のオリゴを含む複雑な配合物は、プールの容量またはお客様のご要望に応じた形式に基づき、適切なチューブで提供いたします。
お見積りのご依頼は、dnaoligos@milliporesigma.com までご連絡ください。 
最低利回り保証
未修飾オリゴ(O.D./µg)*    
スケール(µmol)脱塩カートリッジHPLCPAGE
0.0253/90該当なしNANA
0.055/1501/301/300.5/15
0.212/3603/902.5/751/30
1.040/1,20012/36013/3905/150
10400/12,000NA130/3,900NA
15600/18,000NA190/5,700NA
*保証量は20塩基以上のオリゴに適用されます。20塩基未満のオリゴについては、OD値が少なくなります。マイクログラム単位の量は、30 μg/ODの値に基づいて算出されます。μg/ODの値が30未満の場合、報告されるμg値はそれに比例して少なくなります。ホスホロチオエート化後の収率は、上記の値の70%となります。
配送スケジュール
濃度(µmol)脱塩カートリッジHPLCPAGE
0.02524時間*該当なし該当なし該当なし
0.051~2日1~2日3~4日お問い合わせ
0.21~2日1~2日3~4日お問い合わせ
1.01~2日1~2日3~4日お問い合わせ
プレート(未修飾)**3~5日3~5日お問い合わせお問い合わせ
1.0 µmole 以上10日以内10日以内10日以内お問い合わせ
大量お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ
合成後の修飾7~10日7~10日7~10日お問い合わせ
その他のすべての修飾5~7日以内5~7日以内5~7日以内お問い合わせ
* 24時間は、長さが35塩基までの未修飾オリゴを基準としています。
** 大規模なプロジェクトについては、要件および双方の合意に基づき、納期を決定いたします。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。