[コンテンツへスキップ](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja) 製品 カート0 JPJA 製品 製品アプリケーションサービスリソースサポート [ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup) [クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order) カート0 [ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[シーケンシング](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/genomics/sequencing)アミノ酸コドンホイール # アミノ酸コドンホイール __アミノ酸コドンホイール__(アミノ酸カラーホイールとも呼ぶ)は、RNA配列が何のアミノ酸に翻訳されるかを知るのに有用なツールです。コドンホイールは科学者、研究者、および学生がRNAを翻訳する際に使用するもので、RNA配列に相当するアミノ酸を知るのに迅速・簡単な標準ツールです。 ## アミノ酸ホイールの使い方 アミノ酸コドンホイールを使うには、知りたい配列のRNAコドンに沿って、図の中心から外側に順に該当する3つのヌクレオチド塩基を探します。図の外側に記されているアミノ酸が、その3塩基から翻訳されるアミノ酸です。このプロセスをRNA翻訳と言います。以降、同様にRNA配列から翻訳されるアミノ酸を順次、読み取っていきます。mRNAから翻訳されるタンパク質は、このプロセスで読み取ったアミノ酸を成分としています。 ![meta](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/genomics/sequencing/amino-acids-codon-wheel.svg "meta") RNA翻訳にこのアミノ酸コドンホイールを使うと、RNAの配列から翻訳されるアミノ酸がわかります。 ## アミノ酸ホイールのダウンロード・印刷 本サイトのファイルはダウンロードできますので、アミノ酸コドンホイールを印刷してご使用ください。 [PDF](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/amino-acid-wheel-pdf.pdf)、[JPG](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/genomics/sequencing/amino-acids-codon-wheel.jpg)、[PNG](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/genomics/sequencing/amino-acids-codon-wheel.png)でダウロード可能あるいは、別ウィンドウで[アミノ酸コドンホイールSVG](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/genomics/sequencing/amino-acids-codon-wheel.svg)を開いてください。 このコンテンツは、正しくリンクを貼り、メルクのドメインを記載すれば、無料で利用できます。本サイトをブックマークし、このページをシェアしましょう。  __関連資料__ - [アミノ酸一覧表](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-structural-analysis/amino-acid-reference-chart) - [Sequencing Primers](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/sequencing/sequencing-primers) - [Validating CRISPR/Cas9-mediated Gene Editing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/validating-crispr-cas9-mediated-gene-editing) - [Ultrapure vs. DEPC Treated Water for Molecular Biology Applications](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/genomics/dna-and-rna-purification/nuclease-free-water) - [Water for Next-Generation Sequencing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/water-for-next-generation-sequencing) - [MULTI-seq Sample Multiplexing for Single Cell Analysis and Sequencing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/genomics/sequencing/multi-seq-sample-multiplexing-single-cell-analysis-sequencing) - [Ultrapure Water for DNA Sequencing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/genomics/sequencing/water-dna-sequencing) TOP __ログインして続行__ 続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。 ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録 サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars) オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) 会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices) ソーシャルメディア [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __研究、開発、製造__ 私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。 [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja) [Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies. 当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。 [サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map) An unknown error has occured.