Merck
ホーム電池・スーパーキャパシタ・燃料電池高性能リチウムイオン電池用シリコン負極材料の進展
高性能リチウムイオン電池用シリコン負極材料の進展
Xuefeng Song1, Xiaobing Wang2, Zhuang Sun1, Zhuang Sun1, Peng Zhang1, Lian Gao1
1State Key Laboratory for Metallic Matrix Composite Materials, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China, 2Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Tube, Pipe and Bar Business, Baoshan District, Shanghai, 201900, China
はじめに
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。リチウムイオン電池(LIB:lithium-ion battery)は、電気自動車やハイブリッド自動車向けの需要が近年活発であることや、低価格化により、充電式電池技術としてますます一般的なものになっています。最新の「IHS Isuppli Rechargeable Batteries SpecialReport 2011」)によれば、世界的なリチウムイオン電池の売上は、2010年の118億ドルから2020年には537億ドルに拡大すると予測されています1。しかし、典型的なリチウムイオン電池用負極材料であるグラファイトは、その理論的な比容量が約370 mAh g-1と限られているため、最先端の電気自動車やハイブリッド自動車市場における高いエネルギー需要を満たしてはいません2。そのため、過去10年以上にわたり、高い貯蔵容量、高いエネルギー密度、改善されたサイクル特性を有する数多くのリチウムイオン電池用負極材料が報告されています3-7。いくつかの負極材料の特性を表1にまとめました。これら最先端の負極材料のなかで、シリコン(Si)はリチウムイオン電池用の代替材料として、主に以下の理由から大きな注目を集めています。(1)比容量が4,200 mAh g-1、容積容量が9,786 mAh cm-3であり、LIB負極材料として最もよく知られていること、(2)比較的低い作動電位(0.5 V vs. Li/Li+)を有すること、(3)Si 元素は天然に豊富に存在し、環境にやさしいことが挙げられます8-10
負極材料CLiSiSnSbAlMgLi4Ti5O12Bi
Lithiated phaseLiC6LiLi4.4SiLi4.4SnLi3SbLiAlLi3MgLi12Ti5O12Li3Bi
Theoretical specific capacity (mAh g-1)3723,8624,2009946609933,350175385
Theoretical volume capacity (mAh cm-3)8372,0479,7867,2464,4222,6814,3556133,765
Volume change (%)12100320260200961001215
Potential vs. Li (~v)0.0500.40.60.90.30.11.60.8
表1さまざまな負極材料の特性比較
しかし、シリコン負極の実用化にあたっては、次の3つの大きな課題を解決しなければなりません。第一に、リチウムイオンのインターカレーション(挿入)と脱離に伴って起きる大きな体積変化(>300%)によって分解が進むため、シリコン材料のサイクル寿命が短いことです。第二に、合金化/脱合金化プロセスでのシリコン負極の機械的破砕によって、急激かつ不可逆的な容量減少および低いクーロン効率が引き起こされることです。最後に、リチウムの脱離によるナノ構造の収縮に伴って固体電解質界面(SEI:solid electrolyte interphase)が破損することです。そのため、シリコンの新しい表面が電解液に露出してSEIが形成され、SEIは充放電を繰り返すごとに厚くなります(図111,12
充放電サイクル中に新たなシリコン表面上で起きるSEI形成の概略図
図1充放電サイクル中に新たなシリコン表面上で起きるSEI形成の概略図
ナノ構造シリコン負極材料
これら大きな体積変化に関する課題の解決のために、いくつかの手法が開発されています。効果的な方法の一つに、活物質粒子のナノサイズ化があります。ナノ粒子は大きなストレスに対して亀裂を生じることなく適応可能であり、また、電子やイオンの輸送距離が短縮されます。さらに、ナノ材料の高密度結晶粒界が、Liイオンの高速拡散を可能とし、かつ付加的なLi貯蔵サイトとしても機能します13-16。Huangらは、構造的ストレスの解放に与えるシリコンナノ粒子のサイズ効果をin situでの透過型電子顕微鏡(TEM)によって確認し、粒径が<150 nmの場合、電気化学反応によって蓄積された歪みエネルギーは、シリコンナノ粒子中の亀裂伝搬を引き起こすには不十分であることを明らかにしました(図217。最近では、Kimらが380℃、高圧下でさまざまな界面活性物質を用いることにより、5、10、20 nmサイズのシリコンナノ粒子を合成したことを報告しています18。これらの材料を0~1.5 Vの範囲で、0.2 Cレートで充放電を繰り返した場合、40回を超えるサイクルの間で2,500 mAh g-1の容量が得られ、容量維持率はそれぞれ71、81、67%でした。
Schematic of the stability of silicon during cycles influenced by the diameter size
図2充放電サイクル中のシリコンの安定性に与える粒径の影響
さらに、Kimらは、強く相互接続した多孔質構造を有する、興味深い3Dバルクシリコン構造も報告しています19。このシリコン構造は細孔の壁の厚さが40 nmであり、100サイクル後も粉砕なく大きな歪みに適応でき、1 Cレート(2,000 mA g-1)で2,800 mAh g‑1を超える充電容量を維持しました。スタンフォード大学のCuiグループは、シリコンナノワイヤとナノチューブを負極に用いた場合、約3,200 mAh g-1(ナノワイヤ)と約3,247 mAh g-1(ナノチューブ)という高い可逆容量を持ち、数十サイクルの間、高い放電容量および安定性を示すことを報告しています20,21。ナノワイヤおよびナノチューブを基盤にした電極は、サイクル中に生じる材料膨張に適応できると同時に、集電体に直接成長させた際には電流パスを直接形成することができます10。加えて、シリコンナノチューブは電解液に接触する表面積が増加し、ナノチューブの内側および外側でのLiイオンのインターカレーションが可能となります。
ナノ構造Si負極のこうした利点にもかかわらず、ナノ粒子には、広い表面積、高い製造コスト、および取り扱いの難しさといった欠点もあります22。それでも、ナノ構造シリコンは、次世代リチウムイオン電池用シリコン負極材料の持つ課題を解決するための最も有望な手法の1つと考えられています。
Si系炭素複合負極材料
充放電中の体積変化の問題を解決するためのもう一つのアプローチとして、複合材料の利用があります23。マトリックス材料は顕著な体積変化を起こさないため、シリコンの凝集または電気化学的焼結が減少することで、シリコンの膨張を抑え、電極構造を維持し、安定性を向上できる可能性があります10
一つの手法としてシリコン系炭素複合材料があり、その利点として、電気伝導性の改善と炭素マトリックスの緩衝効果の向上が挙げられます24-27。加えて、炭素添加剤には、優れたイオン伝導性およびリチウム貯蔵能力という特長があります28,29。しかし、シリコン活物質にコンフォーマルな炭素コーティングを行うと、充放電サイクル中に亀裂が生じるため、シリコンが電解液に露出してさらなるSEIの堆積が起こります。そのため、シリコンの大きな体積変動に適応できる炭素コーティング手法が必要です。
Schematic of yolk–shell structured Si hybrid in which the internal void space can accommodate Si volume expansion during lithiation, protecting the surface of the Si core from SEI deposition
図3コア/シェル構造型のSiハイブリッドの概略図。内部の空隙が、リチウムの吸蔵によるシリコン体積膨張の影響を緩和し、シリコンコアの表面をSEIの堆積から保護します。
その一つに、図3に示すようなシリコンと炭素シェルとの間に大きな空隙を導入する方法があります30。Liuらは、優れた容量(C/10で2,833 mAh g-1)、サイクル寿命(1,000サイクル後に容量維持率74%)、およびクーロン効率(99.84%)を有するコア/シェル構造型Si@Carbon(図4A)を報告しています31。シリコンナノ粒子を、最初にSiO2層、次にポリドーパミン(PDA:polydopamine)層でコーティングし炭化させることで、窒素ドープされた炭素被覆層が形成されます。その後、フッ化水素酸(HF)処理によりSiO2層を選択的に除去し、コア/シェル型Si@Void@C構造が得られました。ごく最近、Liらは100サイクル(電流密度:1 A g-1)の後、容量維持率86%に相当する可逆容量650 mAh g-1の中空コア/シェル型ポーラスSi–Cナノ複合材料について報告しています32。そのユニークな構造の利点は、以下の2つの側面にあります。(1)シリコンコアと炭素シェルとの間の空隙により、リチウム化の際にシリコンナノ粒子がシェルを壊すことなく膨張することが可能となります。(2)炭素シェルの電子伝導性およびイオン伝導性によってインターカレーションの速度が向上し、さらに、シリコン表面への電解液の接触を防ぎます。
もう一つの方法は、多孔質のSi–C複合材料を作製することです。Si–C多孔性複合材料は容量が大きく(可逆容量:1,950 mAh g-1)、サイクル寿命が長いことがMagasinskiらにより報告されています33。多孔性Si–C構造の作製には、階層的ボトムアップ組織化手法が用いられました。この構造体は樹枝状の不規則なカーボンチャネルを有するために、粒子バルク内部へのLiイオンの迅速なアクセスが可能となるパスを含み、また、内部の多孔性構造によって充放電中のシリコンの大きな体積変化に適応することができます。
また、グラフェンも、その優れた電気伝導性、高表面積(2,600 m2 g-1)、化学的安定性、および高い機械的強度により、体積変化を抑えて電子伝導性を改善するためにシリコン負極に使用されています34-38。Luoらは、「one-step aerosol-assisted capillary assembly technique」と呼ばれる手法で合成された、高い容量(250 サイクル後に940 mAh g-1)および良好なサイクル安定性(容量維持率:83%)を有する、潰れた形状のグラフェンで覆われたシリコンナノ粒子のナノカプセルを報告しています30。このつぶれたグラフェン層のひだやしわは、リチウム化の際、破砕を伴わずにシリコンの体積膨張に適応でき、絶縁性SEIの過剰な堆積からシリコンナノ粒子を保護します。さらに最近では、Wenらが、シリコンをアミノプロピルトリメトキシシラン(APS、281778)で処理し、バインダーとしてカルボキシメチルセルロース(CMC)の代わりにアルギン酸ナトリウムを用いることで、グラフェンでカプセル化されたシリコン負極の電気化学的性能が向上することを報告しています。APSとアルギン酸ナトリウムの利用によって、グラフェンと結合し、カプセル化されたシリコングループと集電体との間の相互作用の向上が見られました。このグラフェンカプセル化シリコンナノ粒子は、0.1 Cで2,250 mAh g-1、10 Cで1,000 mAh g-1の容量を示し、120サイクル後でも初期容量の85%を維持しています。
3Dグラフェン足場(図4B)に埋め込まれたシリコンナノ粒子がZhaoらにより報告されています。そのシリコンナノ粒子は、約3,200 mAh g-1(電流密度:1 A g-1)の可逆容量を示し、150サイクルの後で、理論容量の83%を維持しました39。この場合、3D導電性グラフェン足場は、簡便な湿式化学法による酸化グラフェンの剥離によって得られた配向したグラフェンシートを用いて作製されました。この負極材料が高い容量を維持できるのは、グラフェンの炭素欠陥を通してシートを横断してリチウムイオンが拡散可能であるためです。そのため、電極全体を通してLiの拡散パスが短縮され、構造体内部への十分なアクセスと、シリコンナノ粒子における迅速なリチウム合金化/脱合金化が可能となります。また、Xinらも、一連の化学的プロセスを通して、3D多孔性構造を有するSi/グラフェンナノ複合材料の合成を報告しています40。この構造は、1 A g-1の充電速度において30サイクル後にごくわずかな減少を伴う、900 mAh g-1の可逆容量をもたらします。3Dグラフェン系複合材料は、その3Dグラフェンネットワークによる電極の導電性向上のため、優れたサイクル安定性および高いレート特性を示し、2Dナノ構造を上回るレート特性が実証されています。
A)個々のSi@Void@C粒子の概略図(上)、リチウム化および脱リチウム化の前後における、Si@Void@C粉末のin situ TEM像(下)。文献31より許可を得て転載(Copyright 2012 American Chemical Society)。B)面内に炭素格子欠陥を有するグラフェン足場で構築された、複合電極材料の断片の略図(上)(Si:大きな球、Liイオン:小さな球)、およびSi–3Dグラフェン足場の断面のSEM像(下)。挿入写真は、グラフェンシートの間に一様に埋め込まれたSiナノ粒子を示しています。文献39より転載。(Copyright 2011 Wiley-VCH)。
図4 A)A)個々のSi@Void@C粒子の概略図()、リチウム化および脱リチウム化の前後における、Si@Void@C粉末のin situ TEM像()。文献31より許可を得て転載(Copyright 2012 American Chemical Society)。B)面内に炭素格子欠陥を有するグラフェン足場で構築された、複合電極材料の断片の略図()(Si:大きな球、Liイオン:小さな球)、およびSi–3Dグラフェン足場の断面のSEM像()。挿入写真は、グラフェンシートの間に一様に埋め込まれたSiナノ粒子を示しています。文献39より転載。(Copyright 2011 Wiley-VCH)。
将来展望
ごく最近、Wuらは、比較的安定した可逆容量(1,000サイクルの後で1,600 mAh g-1)、および非常に安定した性能(5,000回の充放電サイクル後も顕著な容量減少が見られません)を有する、理想的な3D多孔性Si/導電性ポリマー・ヒドロゲル複合電極について報告しました2。多孔性で階層的なヒドロゲル構造体には大きな利点があり、導電性ポリマーの3Dネットワークによって高速の電子輸送およびイオン輸送経路を可能とし、さらに、シリコン粒子の体積膨張のための多孔性空隙も得られます。図5に示すように、このin situ重合の作製手法によりスケールアップ可能性が示され、工業化に向けて有望であることが明らかとなりました。
Schematic illustration of 3D porous Si nanoparticles/conductive polymer hydrogel composite electrodes
図53D多孔性Siナノ粒子/導電性ポリマー・ヒドロゲル複合電極の概略図。(A)導電性ポリマーにより各Siナノ粒子表面はコーティングされ、さらに多孔性のヒドロゲル構造体に接続しています。写真(B~D)は、電極作製プロセス中の重要な工程を示しています。文献2より転載。(Copyright 2013, Nature Publishing Group。)
要約および課題
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。しかし、シリコン負極が実際のリチウム電池に利用されるには、極めて大きな体積変化の問題を解決しなければなりません。本稿では、電気化学的な性能が向上したさまざまなシリコン負極およびシリコン系複合負極について解説し、Si負極に関する課題を解決するための2つの実行可能な方法を示しました。シリコン負極に関する実用化に向けた条件、つまり高い出力密度、長期安定性、シンプルな製造方法および低コストなどに対処するためには、さらなる研究が必要です。
謝辞
上海市自然科学基金(the Shanghai Municipal Natural Science Foundation, 12ZR1414300)、中国国家自然科学基金委員会(the National Natural Science Foundation of China, NSFC, 51172142、51302169)、the Starting Foundation for New Teacher of Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学, 12X100040119)、the Scientific Research Foundation for Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry, and the Third Phase of 211 Project for Advanced Materials Science(WS3116205007)による支援に深く感謝いたします。
電池材料の最新製品リストは「電池材料」、「構造式カタログ(リチウムイオン電池)」をご覧ください。
シリコン負極関連製品
製品番号製品名製品内容
933759Silicon nanoparticles10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
933767Silicon nanoparticles40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
9417002D siliconsilicon anode material for Li-ion battery, nanopowder, battery grade
934259Ready-to-Cast Si Anode Slurryfor Lithium ion battery, 1-micron silicon particles
918334High-performance silicon anode100 nm silicon particles in crosslinked conducting polyanaline matrix
912409High-performance silicon anode1 micron silicon particles in crosslinked conducting polyanaline matrix
912573High surface area conducting polypyrrole3D cross-linked polypyrrole
912891High surface area conducting polyaniline3D cross-linked polyaniline
9180591 M 9,9-dimethylfluorene in THFa precursor solution to prepare the prelithiation reagent for Si anode
940453Silicon anode prelithiation reagent9,9-dimethyl-9H-fluorene, ≥99.5% (HPLC)
関連製品
製品番号製品名製品内容
281778(3-Aminopropyl)trimethoxysilane97%
741442(3-Aminopropyl)triethoxysilane≥98.0%
940208Mesocarbon microbeadsfor lithium-ion battery anodes
915939Lithium titanate, spinelLTO, battery grade
916196Carbon coated Lithium Titanatecarbon-coated LTO, battery grade
484164Carbonglassy, spherical powder, 2-12 μm, 99.95% trace metals basis
698849Carbon nanotube, multi-walled>98% carbon basis, O.D. × L 6-13 nm × 2.5-20 μm
805033Carbon nanotube, single-walledcarbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
808121Expandable Graphiteflakes
900704Graphene oxidepaste, non-exfoliated
934666Hard carbon, electrode sheetcopper substrate, size 5 in. × 10 in.
参考文献
1.
OMDIA technology. [Internet]. Available from: https://technology.informa.com/
2.
Wu H, Yu G, Pan L, Liu N, McDowell MT, Bao Z, Cui Y. 2013. Stable Li-ion battery anodes by in-situ polymerization of conducting hydrogel to conformally coat silicon nanoparticles. Nat Commun. 4(1): https://doi.org/10.1038/ncomms2941
3.
Song X, Pan J, Xiao L, Gao L, Mathur S. 2013. A hierarchical hybrid design for high performance tin based Li-ion battery anodes. Nanotechnology. 24(20):205401. https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/20/205401
4.
Tang K, White RJ, Mu X, Titirici M, van?Aken PA, Maier J. 2012. Hollow Carbon Nanospheres with a High Rate Capability for Lithium-Based Batteries. ChemSusChem. 5(2):400-403. https://doi.org/10.1002/cssc.201100609
5.
Yi T, Jiang L, Shu J, Yue C, Zhu R, Qiao H. 2010. Recent development and application of Li4Ti5O12 as anode material of lithium ion battery. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 71(9):1236-1242. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2010.05.001
6.
Trifonova A, Wachtler M, Winter M, Besenhard JO. 2002. Sn-Sb and Sn-Bi alloys as anode materials for lithium-ion batteries. Ionics. 8(5-6):321-328. https://doi.org/10.1007/bf02376044
7.
Yan J, Huang H, Zhang J, Liu Z, Yang Y. 2005. A study of novel anode material CoS2 for lithium ion battery. Journal of Power Sources. 146(1-2):264-269. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.03.144
8.
Zhang B, Zhong J, Zhang B, Cheng Z. 2011. Mechanism of formation of anodic excursion peaks on lead electrode in sulfuric acid. Journal of Power Sources. 196(13):5719-5724. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.02.045
9.
Wu H, Zheng G, Liu N, Carney TJ, Yang Y, Cui Y. 2012. Engineering Empty Space between Si Nanoparticles for Lithium-Ion Battery Anodes. Nano Lett.. 12(2):904-909. https://doi.org/10.1021/nl203967r
10.
Szczech JR, Jin S. Nanostructured silicon for high capacity lithium battery anodes. Energy Environ. Sci.. 4(1):56-72. https://doi.org/10.1039/c0ee00281j
11.
Wu H, Cui Y. 2012. Designing nanostructured Si anodes for high energy lithium ion batteries. Nano Today. 7(5):414-429. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2012.08.004
12.
Wu H, Chan G, Choi JW, Ryu I, Yao Y, McDowell MT, Lee SW, Jackson A, Yang Y, Hu L, et al. 2012. Stable cycling of double-walled silicon nanotube battery anodes through solid?electrolyte interphase control. Nature Nanotech. 7(5):310-315. https://doi.org/10.1038/nnano.2012.35
13.
Kim I, Blomgren GE, Kumta PN. 2003. Nanostructured Si/TiB[sub 2] Composite Anodes for Li-Ion Batteries. Electrochem. Solid-State Lett.. 6(8):A157. https://doi.org/10.1149/1.1584212
14.
Beaulieu LY, Larcher D, Dunlap RA, Dahn JR. 2000. Reaction of Li with Grain-Boundary Atoms in Nanostructured Compounds. J. Electrochem. Soc.. 147(9):3206. https://doi.org/10.1149/1.1393884
15.
Todd ADW, Ferguson PP, Barker JG, Fleischauer MD, Dahn JR. 2009. Comparison of Mechanically Milled and Sputter Deposited Tin?Cobalt?Carbon Alloys Using Small Angle Neutron Scattering. J. Electrochem. Soc.. 156(12):A1034. https://doi.org/10.1149/1.3239988
16.
Yang J. 1996. Small particle size multiphase Li-alloy anodes for lithium-ionbatteries. Solid State Ionics. 90(1-4):281-287. https://doi.org/10.1016/s0167-2738(96)00389-x
17.
Liu XH, Zhong L, Huang S, Mao SX, Zhu T, Huang JY. 2012. Size-Dependent Fracture of Silicon Nanoparticles During Lithiation. ACS Nano. 6(2):1522-1531. https://doi.org/10.1021/nn204476h
18.
Kim H, Seo M, Park M, Cho J. 2010. A Critical Size of Silicon Nano-Anodes for Lithium Rechargeable Batteries. Angew. Chem. Int. Ed.. 49(12):2146-2149. https://doi.org/10.1002/anie.200906287
19.
Kim H, Han B, Choo J, Cho J. 2008. Three-Dimensional Porous Silicon Particles for Use in High-Performance Lithium Secondary Batteries. Angew. Chem. Int. Ed.. 47(52):10151-10154. https://doi.org/10.1002/anie.200804355
20.
Chan CK, Peng H, Liu G, McIlwrath K, Zhang XF, Huggins RA, Cui Y. 2008. High-performance lithium battery anodes using silicon nanowires. Nature Nanotech. 3(1):31-35. https://doi.org/10.1038/nnano.2007.411
21.
Park M, Kim MG, Joo J, Kim K, Kim J, Ahn S, Cui Y, Cho J. 2009. Silicon Nanotube Battery Anodes. Nano Lett.. 9(11):3844-3847. https://doi.org/10.1021/nl902058c
22.
Aricò AS, Bruce P, Scrosati B, Tarascon J, van Schalkwijk W. 2005. Nanostructured materials for advanced energy conversion and storage devices. Nature Mater. 4(5):366-377. https://doi.org/10.1038/nmat1368
23.
Liu HK, Guo ZP, Wang JZ, Konstantinov K. 2010. Si-based anode materials for lithium rechargeable batteries. J. Mater. Chem.. 20(45):10055. https://doi.org/10.1039/c0jm01702g
24.
Dimov N, Kugino S, Yoshio M. 2003. Carbon-coated silicon as anode material for lithium ion batteries: advantages and limitations. Electrochimica Acta. 48(11):1579-1587. https://doi.org/10.1016/s0013-4686(03)00030-6
25.
Yoshio M, Wang H, Fukuda K, Umeno T, Dimov N, Ogumi Z. 2002. Carbon-Coated Si as a Lithium-Ion Battery Anode Material. J. Electrochem. Soc.. 149(12):A1598. https://doi.org/10.1149/1.1518988
26.
Chen P, Xu J, Chen H, Zhou C. 2011. Hybrid silicon-carbon nanostructured composites as superior anodes for lithium ion batteries. Nano Res.. 4(3):290-296. https://doi.org/10.1007/s12274-010-0081-x
27.
Li H. 1999. A High Capacity Nano-Si Composite Anode Material for Lithium Rechargeable Batteries. Electrochem. Solid-State Lett.. 2(11):547. https://doi.org/10.1149/1.1390899
28.
Lee H, Lee S. 2004. Carbon-coated nano-Si dispersed oxides/graphite composites as anode material for lithium ion batteries. Electrochemistry Communications. 6(5):465-469. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2004.03.005
29.
Saint J, Morcrette M, Larcher D, Laffont L, Beattie S, Pérès J, Talaga D, Couzi M, Tarascon J. 2007. Towards a Fundamental Understanding of the Improved Electrochemical Performance of Silicon?Carbon Composites. Adv. Funct. Mater.. 17(11):1765-1774. https://doi.org/10.1002/adfm.200600937
30.
Luo J, Zhao X, Wu J, Jang HD, Kung HH, Huang J. 2012. Crumpled Graphene-Encapsulated Si Nanoparticles for Lithium Ion Battery Anodes. J. Phys. Chem. Lett.. 3(13):1824-1829. https://doi.org/10.1021/jz3006892
31.
Liu N, Wu H, McDowell MT, Yao Y, Wang C, Cui Y. 2012. A Yolk-Shell Design for Stabilized and Scalable Li-Ion Battery Alloy Anodes. Nano Lett.. 12(6):3315-3321. https://doi.org/10.1021/nl3014814
32.
Li X, Meduri P, Chen X, Qi W, Engelhard MH, Xu W, Ding F, Xiao J, Wang W, Wang C, et al. 2012. Hollow core?shell structured porous Si?C nanocomposites for Li-ion battery anodes. J. Mater. Chem.. 22(22):11014. https://doi.org/10.1039/c2jm31286g
33.
Magasinski A, Dixon P, Hertzberg B, Kvit A, Ayala J, Yushin G. 2010. High-performance lithium-ion anodes using a hierarchical bottom-up approach. Nature Mater. 9(4):353-358. https://doi.org/10.1038/nmat2725
34.
Lee JK, Smith KB, Hayner CM, Kung HH. 2010. Silicon nanoparticles?graphene paper composites for Li ion battery anodes. Chem. Commun.. 46(12):2025. https://doi.org/10.1039/b919738a
35.
Tao H, Fan L, Mei Y, Qu X. 2011. Self-supporting Si/Reduced Graphene Oxide nanocomposite films as anode for lithium ion batteries. Electrochemistry Communications. 13(12):1332-1335. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2011.08.001
36.
Chou S, Wang J, Choucair M, Liu H, Stride JA, Dou S. 2010. Enhanced reversible lithium storage in a nanosize silicon/graphene composite. Electrochemistry Communications. 12(2):303-306. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2009.12.024
37.
Stankovich S, Dikin DA, Dommett GHB, Kohlhaas KM, Zimney EJ, Stach EA, Piner RD, Nguyen ST, Ruoff RS. 2006. Graphene-based composite materials. Nature. 442(7100):282-286. https://doi.org/10.1038/nature04969
38.
Wen Y, Zhu Y, Langrock A, Manivannan A, Ehrman SH, Wang C. 2013. Graphene-Bonded and -Encapsulated Si Nanoparticles for Lithium Ion Battery Anodes. Small. 9(16):2810-2816. https://doi.org/10.1002/smll.201202512
39.
Zhao X, Hayner CM, Kung MC, Kung HH. 2011. In-Plane Vacancy-Enabled High-Power Si-Graphene Composite Electrode for Lithium-Ion Batteries. Adv. Energy Mater.. 1(6):1079-1084. https://doi.org/10.1002/aenm.201100426
40.
Xin X, Zhou X, Wang F, Yao X, Xu X, Zhu Y, Liu Z. 2012. A 3D porous architecture of Si/graphene nanocomposite as high-performance anode materials for Li-ion batteries. J. Mater. Chem.. 22(16):7724. https://doi.org/10.1039/c2jm00120a