製品
製品アプリケーションサービスリソースサポート
[ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup)
[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)
カート0
[ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[不妊試験](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/microbiological-testing/sterility-testing)Steritest® Symbio 無菌試験用ポンプガイド
# Steritest® Symbio 無菌試験用ポンプガイド
無菌試験は、GMPに従って製造された製品の無菌状態を確認するための試験法です。メルクの無菌試験用Steritest® Symbio ポンプとアクセサリーは、さまざまな試験環境に理想的に統合できるようにデザインされており、確実な無菌試験をこれまでになく簡単に行うことができます。
## STERITEST® SYMBIO無菌試験用ポンプ
Steritest® Symbioポンプは、メルクの多種多様な[メンブレンろ過デバイス](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/steritest-neo-sterility-test)や高品質な[培地・洗浄液](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-membrane-culture-media-rinsing-fluids)と併用することで、完全規制準拠の最適化された試験プロセスを実現します(USP 71、 EP 2.6.1、および 日本薬局方 4.06)。クリーンルーム、アイソレーター、ラミナーフローフード、いずれの環境で無菌試験を実施した場合でも、Steritest® Symbioポンプはワークフローを合理化し、安全性、信頼性、利便性を最大限にしながら、再現性を確保します。
- [Steritest® Symbioポンプの主な利点](https://www.sigmaaldrich.com#symbio-pump)
- [スマートな無菌試験用アクセサリー](https://www.sigmaaldrich.com#testing-accessories)
- [お客様の試験環境に完全に合わせて設計された無菌試験用ポンプ](https://www.sigmaaldrich.com#testing-environment)
- [完全な無菌試験ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com#testing-solutions)
[詳細をご希望の方はこちら](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/campaigns/sterility-testing-consumables)
* * *
## STERITEST® SYMBIOポンプの主な利点[](https://www.sigmaaldrich.com)
__Steritest® Symbioポンプ__
### 再現性の高い試験結果
無菌試験用ポンプは試験手順を守り、試験メソッドの再現性を確保し、時間短縮に役立ちます。試験メソッドモードは、カスタマイズ可能な取り扱い情報を含む、各自で設定した無菌試験プロトコルを簡単なステップ・バイ・ステップで表示します。
__安全__
- クリーンルーム対応のハードウェア:気密性の高いハウジングと受動冷却によりパーティクルの排出を防止
- 2つの圧力モード(ポンプスピードの自動減速機能など)により、オペレーターにアラートを発し、試験中断のリスクを軽減し、存在する微生物へのストレスを最小限に抑える
- 洗浄が容易かつアイソレーター内のガス除染に耐性がある
__インテリジェントなデザイン__
- ポンプの高さを低くし、ラミナーフローフードで簡単に操作可能
- コンパクトなポンプにより、作業スペースとアイソレーター内の積載量を確保
- 垂直および水平方向のエアーフローに対応
__信頼性__
- 自動ポンプヘッド開閉機能により、素早く簡単にチューブを設置でき、液体サンプルの等量分注を確実にする
- 正確なタイマー機能: 小容量を高い精度でサンプリング
__人間工学的__
- 人間工学的なハウジング形状によりチューブ設置が簡単で、手袋を挟んで試験が中断するリスクなし
- ボトルホルダーの高さを調整でき、スクリーンが見やすいようにディスプレイの向きを変えることが可能
__ユーザーフレンドリー__
- 11 cm(4.3 インチ)のカラーLCDスクリーンに表示されるわかりやすいユーザーインターフェイス
- 操作言語の選択が可能(日本語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、トルコ語)
- 試験メソッドライブラリ: 最大250のろ過プロトコルを保存でき、スクリーン上のプロトコルに従って順に操作可能
* * *
## お客様の試験環境に完全に合わせてデザインされた無菌試験用ポンプ[](https://www.sigmaaldrich.com)
メルクは、試験環境に関する課題や要件を理解しています。そのため、お客様のニーズに適合するポンプ一式を開発しました。
コンパクトな
Steritest® Symbio LFHポンプ据付け用
Steritest® Symbio ISLポンプ多目的用
Steritest® Symbio FLEXポンプ
コンパクトなデザインの[Steritest® Symbio LFH ポンプ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/mm/symblfh01)は、ラミナーフローフード、バイオセーフティキャビネット、クリーンルーム、アイソレーター内などのスペースが限られた試験環境でも快適に使用できます。 [Steritest® Symbio ISLポンプ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/mm/symbisl01)は、アイソレーター内での無菌試験に使いやすいように最適化されています。テーブルを据え付けるデザインにより、作業スペースとアイソレーター内の積載量が増加します。ポンプはすべての標準的な円形のテーブルカットアウトに適合し、Steritest® IntegralおよびSteritest® Equinoxアイソレーターポンプと据付け替えることが可能(テーブルの再調整不要)です。[Steritest® Symbio FLEXポンプ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/mm/symbfle01)は非常に汎用性が高く、アイソレーターやラミナーフローフードにさまざまな方法で設置することができます。このポンプは、すべての標準的な円形のカットアウトに適合し、Steritest® Equinox アイソフィットポンプの楕円形のカットアウトとも一致するため、テーブルの再調整をすることなく据付け替えることが可能です。
[Steritest® Symbioポンプのデモ依頼/見積依頼](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/campaigns/sterility-testing-consumables)
### 私たちのソフトウェアによる無菌試験の再現性
専用の[Steritest® Symbioソフトウェア](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/campaigns/download-steritest-symbio-software)により、試験メソッドを簡単に作成および管理することができ、同期を簡素化することができます。オペレーターは、試験手順に沿ってステップ・バイ・ステップのアシストを受けることができます。
* * *
## [](https://www.sigmaaldrich.com)STERITEST® SYMBIOポンプ用のスマートな無菌試験用アクセサリー
Steritest® Symbioアクセサリーは、毎日の無菌試験の作業ルーチンを向上させるように設計されています。これらのアクセサリーは、お客様の特別なご要望にお応えし、さまざまな医薬品梱包形態でご利用いただけるため、ワークフローを迅速化・合理化します。
### サンプルの取り扱いから培養までの各工程を改善
## 試験環境の設定
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbchh01)
[Steritest® コミュニケーションハブホルダー(ラミナーフローフード用)](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbchh01)
- ラミナーフローフードの脚の一つにコミュニケーションハブを簡単に取り付けることにより、ラボの空間を広く使える
- ポンプのメインスイッチやコネクターに簡単にアクセスでき、床をケーブルだらけにすることがない
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbxtc01)
[Tri-Clover™ クランプ付きSteritest® 接続延長ケーブル](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbxtc01)
- アイソレーター内で使用する際、オプションのTri-Clover™ クランプ付き接続延長ケーブルで、コミュニケーションハブへSteritest® Symbio LFHポンプまたはFLEXポンプを接続する
## サンプルの取り扱い
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbabr01)
[Steritest® ガラス製アンプルブレーカー](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbabr01)
- 試験環境に柔軟に対応
- ガラスの破片や水滴から、ベンチを清潔に保つ
- 最大60個のアンプルチップを収納可能
- 空にするのが簡単
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbsvb01)
[Steridilutor® NEOベントチャンバー用Steritest®ホルダー](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbsvb01)
- 粉末を溶解する際の液漏れからバイアルを保護し、Steridilutor® ベントチャンバーを液面よりも高く保つ
- オートクレーブ可能で、アイソレーターの除染サイクルにおける過酸化水素ガスや過酢酸ガスに耐性あり
## ろ過
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbsvb01)
[無菌バッグ用Steritest® ホルダー](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbsvb01)
- ホルダーフックに無菌バッグをかけることにより、作業台を広く使える
- オートクレーブ可能で、アイソレーターの除染サイクルにおける過酸化水素ガスや過酢酸ガスに耐性あり
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbsys01)
[Steritest® シリンジサポート](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbsys01)
- Steritest® EquinoxポンプとSteritest® Symbioポンプに対応
- ニードル付きのシリンジを安全に取り扱える
- シリンジ内容物を希釈するための無菌溶液の自動分注
## 廃棄物管理
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbwfs01)
[Steritest® 排液容器用オーバーフィルセンサー](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbwfs01)
- 排液容器がほぼ満杯になると、Steritest® Symbioポンプ画面上の音声信号とビジュアルアラートの両方でユーザーに警告
- 排液容器を空にしたり交換したりする前に進行中の試験を終了可能
## 運搬と培養
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbcan08)
[Steritest® キャニスター用キャリートレイ](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbcan08)
- 最大5つの培地充てん済みキャニスターの安全な運搬と培養
- 運搬中のキャニスターの転落リスクなし
[](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbrack2)
[Steritest® キャリートレイ用ラック](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/symbrack2)
- 最大4つのキャニスターキャリートレイを固定
- 最大20の培地充てんキャニスターの安全な同時運搬・培養
## 安全な出荷
[](https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Steritest-Symbio-pumps-universal-shipping-case,MM_NF-SYMBSCA01?bd=1)
[輸送用ケース](https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Steritest-Symbio-pumps-universal-shipping-case,MM_NF-SYMBSCA01?bd=1)
- ご注文いただいたSteritest® Symbioポンプの安全な輸送を確保
- 年1回のメンテナンスでは、すべてのSteritest® Symbioポンプに対応した特別な輸送ケースを利用可能
[詳細をご希望の方はこちら](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/campaigns/sterility-testing-consumables)
* * *
[](https://www.sigmaaldrich.com)
## 信頼性の高い幅広い無菌試験ソリューション
45年以上の経験と専門知識に基づく無菌試験の幅広いポートフォリオをご覧ください。メルクの多種多様なデバイスとポンプ、ならびに滅菌培養培地や洗浄液は、使用するのがメンブランフィルター法か直接法にかかわらず、準拠を維持するのに役立ちます。メルクのSteritest® サービスポートフォリオの拡大により、無菌試験の負担が減り、重要なラボ業務に集中できます。メルクの経験豊富なアプリケーション・バリデーション専門エンジニアが、QCラボ内のメソッド開発やバリデーションの実施をサポートします。また、対面またはリモートでの無菌試験の基礎・上級技術トレーニングもご提供します。
[](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/191/851/steritest-system-brochure-br1495en-ms.pdf)
[カタログ:Sterility Testing Complete Portfolio](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/191/851/steritest-system-brochure-br1495en-ms.pdf)
[](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/839/complete-solutions-steritest-system-poster-ps2737en-ms.pdf)
[ポスター:Complete Solutions for Complete Confidence with the Steritest® System](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/839/complete-solutions-steritest-system-poster-ps2737en-ms.pdf)
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/product-services/validation-services/pharma-microbiology-method-development-validation)
[医薬品製造での微生物試験法の開発・バリデーション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/product-services/validation-services/pharma-microbiology-method-development-validation)
__関連資料__
- [Sterility Testing of Products in Isopropyl Myristate](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-increased-chemical-compatibility)
- [Sterility Testing of Products with Antimicrobial Properties](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-with-antimicrobial)
- [Steritest® NEO 無菌試験用メンブレンフィルター](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/steritest-neo-sterility-test)
- [無菌試験用培地・洗浄液](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-membrane-culture-media-rinsing-fluids)
- [直接法による無菌試験](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-direct-inoculation)
__関連製品分野__
- [不妊試験用消耗品、培地、機器、およびソフトウェア](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/industrial-microbiology/sterility-testing-consumables-media-and-filtration)
- [発熱試験](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/industrial-microbiology/pyrogen-testing)
TOP
__ログインして続行__
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録
サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars)
オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)
ソーシャルメディア
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__研究、開発、製造__
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)
[Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。
[サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map)