qPCR
정량 실시간 PCR(qPCR)은 증폭된 생산물의 정량이 가능하도록 형광 보고자 분자를 사용합니다. 기존 PCR과 동일하게, DNA, cDNA 또는 RNA 주형이 증폭되지만, 각 주기에서 상대적인 또는 절대적인 정량화를 위해 형광 신호를 모니터합니다.
이 기술은 유전자 발현 분석, 유전자형분석, microRNA 분석, 유전적 변이성 분석 및 단백질 분석을 포함한 수 많은 연구 분야에서 유용합니다.
주요 카테고리
중합효소연쇄반응(PCR)은 분자생물학 연구실의 근간입니다. PCR은 DNA를 수 배 증폭하기 위해 사용되며 자사의 시약과 리소스는 유전자 발현 분석, 유전형 분석, 서열분석 및 돌연변이생성 애플리케이션 필요성을 비롯한 수많은 연구 작업공정에 적합합니다.
저희는 곤충, 세균 및 포유류 단백질 발현 벡터에서 신뢰성 있는 클로닝과 견고한 단백질 발현을 위한 분자 클로닝과 단백질 발현 방법 및 프로토콜을 제공하고 있습니다.
q PCR 데이터 분석법
보고자 분자의 형광은 측정되고 정량화되며, 이는 일반적으로 둘 중 하나의 염료(즉, SYBR® Green, 브롬화에티듐)이며 이중 사슬 DNA 또는 DNA의 특정 서열에 부착되도록 디자인된 프로브(즉, Molecular Beacons, TaqMan® probes)의 염기 사이에 삽입됩니다.
q PCR 데이터의 상대적 정량화
qPCR 데이터를 위한 두 개의 주요 정량화 방법이 있습니다. 가장 일반적인 방법인 상대적 정량화는 ΔΔCt 정보를 사용하며, 이는 시료에서 표적 유전자의 발현 또는 풍부성 비율을 결정하여, 대조 유전자와 비교하고 참조 유전자의 발현비로 정상화합니다. 표적 및 참조 유전자의 효율성 E 값이 상이하므로, 이 방법은 E 값의 차이를 설명합니다. 이 방법은 유전자 발현 분석에서 더 자주 활용됩니다.
q PCR 데이터의 절대적 정량화
두 번째 방법인 절대적 정량화는 환경 미생물학에서 더 일반적이며 표준곡선(SC)을 이용합니다. SC 방법은 알려진 주형(template) 농도, N0의 계열희석을 사용하며, log(N0) 대비 CT(임계주기)의 선형회귀를 활용하여 표준 곡선을 생성합니다. 이후 이를 사용하여 해당 시료의 주형 농도를 계산합니다. 이 방법의 기초는 시료와 표준물의 효율성 값이 동일하다는 것입니다.
관련 자료
- 기존 PCR이 완료된 후에는 아가로스 젤 또는 최근에는 모세관을 통해 분해하여 PCR/qPCR 데이터 분석을 수행합니다.
- 정량적 PCR 검출은 기본적인 PCR 기술을 기반으로 하며, 연구자들이 시료 내 시작 물질의 양을 훨씬 더 넓은 동적 범위에서 추정할 수 있게 합니다.
- PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
- PCR workflow's variability influenced by sample source, reverse transcription, and assay design, impacting reproducibility.
- 핫스타트(Hot Start) PCR의 목적은 비특이적 증폭을 줄이고 프라이머 이량체의 형성을 방지하며 제품 수율을 높이기 위해 PCR 반응을 억제하는 것입니다.
- 모두 보기 (41)
관련 프로토콜
- SYBR Green qPCR 프로토콜은 유전자 발현 및 RT-PCR 반응의 정확한 정량화를 감지하도록 설계된 방법입니다.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
- Optimization of qPCR conditions is important for the development of a robust assay. The two main approaches are optimization of primer concentration and/or annealing temperatures.
- 프로브 기반 화학 반응을 이용한 다중 qPCR은 광범위한 최적화와 검증이 필요한 까다로운 응용 분야입니다.
- 모두 보기 (30)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com