Merck
다음으로 건너뛰기
290343
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
98%
조직 및 계약 가격을 보려면 를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩187,471
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
F2C6H3CH=CHCO2H
CAS 번호:
Molecular Weight:
184.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
₩187,471
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
98%
mp
138-140 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-1+
InChI key
XAWHCSKPALFWBI-DAFODLJHSA-N
Application
trans-2,5-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
222712I3807D179604
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
mp
138-140 °C (lit.)
mp
178-180 °C (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)