문서
423793
Sigma-Aldrich
Triisobutylaluminum solution
1.0 M in hexanes
로그인to View Organizational & Contract Pricing
동의어(들):
TIBA solution
Linear Formula:
[(CH3)2CHCH2]3Al
CAS Number:
Molecular Weight:
198.32
Beilstein:
3587328
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in hexanes
bp
68-69 °C
density
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
InChI key
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? Visit 제품 비교 안내
관련 카테고리
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
252662379239251615
Triethylaluminum solution 1.0 M in hexanes
Sigma-Aldrich
252662
Triethylaluminum solution
Trimethylaluminum solution 2.0 M in heptane
Sigma-Aldrich
379239
Trimethylaluminum solution
bp
68-69 °C
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.695 g/mL at 25 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C
density
0.693 g/mL at 25 °C
density
0.729 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
애플리케이션
Triisobutylaluminum solution (TIBA) (1.0 M in Hexane) can be used as a reagent in the preparation of triisobutylaluminium immobilized μ gels (poly(organosilicon) networks), which can be further used as cocatalyst in ethylene polymerization.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예시
T1503
제품 번호
-
25G
포장 크기/수량
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있으십니까? 언제든지 문의하십시오기술 서비스 지원 요청
로트 및 배치 번호는 제품 라벨에서 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 단어 뒤에 표시됩니다.
Aldrich 제품
  • TO09019TO와 로트 번호를 발견한 경우, 처음 두 글자를 생략하고 해당 로트 번호 09019TO을 입력하십시오.
  • 05427ES-021과 같은 충진 코드가 있는 로트 번호를 발견한 경우, 충진 코드 -021을 생략하고 해당 로트 번호 05427ES를 입력하십시오.
  • STBB0728K9와 같은 충진 코드가 있는 로트 번호를 발견한 경우, 충진 코드 K9를 생략하고 해당 로트 번호 STBB0728을 입력하십시오.
원하는 정보를 찾지 못하셨습니까?
In some cases, a COA may not be available online. If your search was unable to find the COA you can request one.
COA 요청하기
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Diethylaluminum chloride 97%
Sigma-Aldrich
256714
Diethylaluminum chloride
μ-Gels as support materials for dinuclear olefin polymerization catalysts
Schilling M, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 109(5), 3344-3354 (2008)
Nandita M Weliange et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15286-15296 (2015-06-05)
The insertion, elimination and isomerisation of octenes with di-n-octylaluminium hydride [HAl(Oct)2], tri-n-octylaluminium [Al(Oct)3] and sec-octylaluminium species have been studied as individual steps in a putative aluminium based contrathermodynamic olefin isomerisation process. While elimination of 1-octene from [Al(Oct)3] is energetically unfavourable
Yunhong Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 113, 446-454 (2014-09-27)
Alginate oligosaccharides (AOS), which are marine oligosaccharides, are involved in regulating plant root growth, but the promotion mechanism for AOS remains unclear. Here, AOS (10-80 mg/L) induced the expression of auxin-related gene (OsYUCCA1, OsYUCCA5, OsIAA11 and OsPIN1) in rice (Oryza
Inmaculada Suárez et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 193-202 (2015-07-15)
Average molecular weights and polydispersity indexes are some of the most important parameters considered in the polymer characterization. Usually, gel permeation chromatography (GPC) and multi angle light scattering (MALS) are used for this determination, but GPC values are overestimated due