Merck
434035
N,S-Diacetyl-L-cysteine methyl ester
98%
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
CH3COSCH2CH(NHCOCH3)CO2CH3
CAS 번호:
Molecular Weight:
219.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-146-2
MDL number:
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
SMILES string
COC(=O)[C@H](CSC(C)=O)NC(C)=O
assay
98%
optical activity
[α]20/D −36.0°, c = 1 in methanol
mp
97-100 °C (lit.)
wgk
WGK 3
저장 등급
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E Karg et al.
Journal of dermatological science, 1(1), 39-45 (1990-01-01)
Thiols are of great importance for the regulation of many cellular functions including metabolism, transport and cell protection. In this study the usefulness of L-cysteine methyl and octyl esters, of N,S-diacetyl-L-cysteine methyl ester and glutathione isopropyl ester as cellular cysteine