Merck
다음으로 건너뛰기
900679
DOTA-functionalized silica gel
≥99%
동의어(들):
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-functionalized silica gel, Si-DOTA, SiliaMetS® DOTA
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
shelf life
2 yr (expiration date period)
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
surface area
480-550 m2/g
pore size
60 Å pore diameter
bulk density
679 g/L (typical tap density)
Application
Metal scavenger: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
Other Notes
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Legal Information
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Disclaimer
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)