Merck
Z611182
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.8 mm × 1 mm
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
1000 EA
₩175,595
₩175,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41112203
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Hirschmann® melting point determination tubes, capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.8 mm × 1 mm
manufacturer/tradename
Hirschmann 9211075
L × I.D. × O.D.
75 mm × 0.8 mm × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
Z611174Z611190Z611212
manufacturer/tradename
Hirschmann
manufacturer/tradename
Hirschmann 9211010
manufacturer/tradename
Hirschmann 9211080
manufacturer/tradename
Hirschmann 9211375
L × I.D. × O.D.
75 mm × 0.8 mm × 1 mm
L × I.D. × O.D.
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
L × I.D. × O.D.
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
L × I.D. × O.D.
75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)