주요 문서
Z691577
Mini Bin aluminum foil
W 6 in. (153 mm)
동의어(들):
aluminum foil, tube foil, tube sealing foil
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩49,329
₩49,329
재고 있음세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩49,329
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
₩49,329
재고 있음세부사항
material
aluminum film
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23536A
너비 × 길이 × 두께
15.3 cm × 152.40 m -0.015 mm
너비
6 in. (153 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for easy use and minimal waste. Custom-sized pieces of foil can easily be created for covering small surfaces such as beakers, flasks, tubes and petri dishes. Ideal for autoclaving, freezing, incubating, protecting lab ware, lining, sealing and general storage.
Two sizes available. Designed exclusively for the Mini Bin Foil Dispenser.
법적 정보
Mini Bin is a trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
질문
  1. Is this product pure aluminum foil? No additives or coated with anything?
    1 답변
    1. The impurities of this product are not determined.