Merck
다음으로 건너뛰기
CIAH987EB5B4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione
동의어(들):
(2Z)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-methylphenyl)-2-buten-1-one
조직 및 계약 가격을 보려면 를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 g
Aldrich 제휴사로부터 12일 내에 출하
₩213,400
100 g
Aldrich 제휴사로부터 12일 내에 출하
₩260,000
500 g
Aldrich 제휴사로부터 17일 내에 출하
₩408,500
1 kg
Aldrich 제휴사로부터 17일 내에 출하
₩576,900
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C11H9O2F3
CAS 번호:
Molecular Weight:
230.19
MDL number:
Vendor SKU: CS-0041840-25G
₩213,400
Aldrich 제휴사로부터 12일 내에 출하
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
WRZMHTIRFOFFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Store at room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Boiling Point
269.9C at 760 mmHg
Melting Point
44-46C
Density
1.252±0.06g/cm3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)