콘텐츠로 건너뛰기
Merck

다음으로 건너뛰기

CIAH9C5446B2

ChemScene LLC (Preferred Partner)

4-Bromo-2,5-thiazoledicarboxaldehyde

동의어(들):

4-bromothiazole-2,5-dicarbaldehyde

조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.

크기 선택

보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 g
Aldrich 제휴사로부터 21일 내에 출하
₩1,846,500

제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)

Linear Formula:
C5H2O2N1Br1S1
CAS 번호:
Molecular Weight:
220.05
MDL number:

Vendor SKU: CS-0194437-1G

₩1,846,500


Aldrich 제휴사로부터 21일 내에 출하

​
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의


Inchi Code

1S/C5H2BrNO2S/c6-5-3(1-8)10-4(2-9)7-5/h1-2H

Inchi Key

DHOJCGMNPNKTIN-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?




가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문