크기 선택
| 팩 크기/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur., BP
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.0-100.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794), 817 °F
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
transition temp
flash point 101 °C (DIN 51758)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Benzyl Alcohol Emprove® Expert is an extraordinarily pure product with impurity specification thresholds even below current requirements of designated pharmacopoeias. Therefore, this product is especially suitable for high-risk applications or any other purpose that requires superior quality.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl alcohol
signalword
Warning
저장 등급
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.