크기 선택
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
~141 °C, 147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use)
application(s)
advanced drug delivery
controlled release
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Synthetic cholesterol, Ph Eur, BP, ChP, JP, NF is ultra-pure and therefore suitable for divers formulations applications. Due to low batch to batch variability, very high purity, and lack of biological components, this product is optimal for highly sensitive applications such as nucleic acid delivery.
With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress. A dual sourcing option is also possible.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthechol® Synthetic Cholesterol
저장 등급
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
제품이나 로트/배치 번호를 찾는 데 어려움을 겪고 계신가요?
제품 번호를 찾는 방법
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예:
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있습니까? 자유롭게 연락 기술 서비스 지원 요청