Merck
다음으로 건너뛰기
1.46526
Bottle Rack
Stainless Steel Rack for the transport of up to 15x100ml bottles (max diam. 5 cm), autoclavable
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NC.81
UNSPSC Code:
41122409
Feature:
autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
Material:
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Segment
feature
autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
L × W × H
33 cm × 22 cm × 17 cm
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
no temp limit
General description
Bottle Racks are stainless-steel racks used in critical cleanrooms, RABS, and isolators. The racks aid in the safe, easy, and convenient transport of bottles. The racks are persistent against H2O2, disinfectants, and autoclaving.
Application
Bottle Racks are used for safe and convenient transport of bottles in critical cleanrooms, RABS, and isolators