Merck
99900196
AAW Pipettes
new
Opentrons Flex 96-Channel Pipette
Slide 1 of 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩20,575,674
₩20,575,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
Smart sensors
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
999-00196
용량
5—1000 μL
일반 설명
The OPENTRONSFLEX 96-Channel pipette enables accurate high throughput pipetting, optimized for working in 96-well plates. Flex Pipettes use air displacement technology to offer highly accurate pipetting with pipette volume ranges from 5 – 1000 μL.Smart sensors support automatic calibration, real-time positioning, and error detection. The 96-channel pipette occupies both pipette mounts and can easily be removed and swapped to an alternate pipette configurations to adapt your workflow needs.Four 96-Channel Tip Rack Adapters are included with the purchase of one Flex 96-Channel Pipette.
법적 정보
AAW is a trademark of Millipore Corporation
OPENTRONSFLEX is a trademark of Opentrons Labworks, Inc.