조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 팩 크기/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
CHCl3
CAS 번호:
Molecular Weight:
119.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0-99.4% (GC)
form
liquid
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
저장 등급
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash