CLS6524
Corning® microplate sealing tape
polyethylene film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
동의어(들):
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩66,584
₩66,584
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩66,584
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.13
₩66,584
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polyethylene film
무균
non-sterile
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Corning 6524
기술
PCR: suitable
색상
clear
적합성
suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Polyethylene sealing tapes for 96 well plates prevent evaporation
- Easy application and removal for short- and long-term storage
- Not recommended for use above 70C and not recommended for use in thermocyclers with heated-lid
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객