CLS6752
Corning® LSE™ 49 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
동의어(들):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
크기 선택
₩8,179,479
크기 선택
About This Item
₩8,179,479
추천 제품
material
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
특징
fits flask 5 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
파라미터
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
챔버 너비 × 깊이 × 높이
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
외부 너비 × 깊이 × 높이
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
크기
49 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객