Merck
다음으로 건너뛰기
Z355445
PetriSlides, Millipore®
size 51 mm × 76 mm, polystyrene
동의어(들):
PetriSlides
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
100 ea
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩188,892
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Millipore PDMA04700
₩188,892
오늘 배송 가능세부사항
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
size
51 mm × 76 mm
color
clear
General description
PetriSlides provide a storage and examination container for 47 mm diameter test filters. Substitute for Petri Dishes. Holds filter securely in place. Transparent cover allows microscopic examination without removal. Rectangular base has rounded corners for mounting on microscope stage.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
TMO5920-0060TMO5921-0060
material
polystyrene
material
polycarbonate
material
polycarbonate
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
manufacturer/tradename
Nalgene 5920-0060
manufacturer/tradename
Nalgene 5921-0060
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
size
51 mm × 76 mm
size
-
size
-
color
clear
color
-
color
-
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)