주요 문서
Z740250
HotSeal sealing film for PCR applications
sterile
동의어(들):
PCR plate sealing film, multiplate sealing film, plate seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩138,142
₩138,142
재고 있음세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩138,142
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
₩138,142
재고 있음세부사항
material
polyester film
무균
sterile
포장
pkg of 100 ea (sheets)
제조업체/상표
Diversified Biotech HOTS-1000
기술
PCR: suitable
일반 설명
  • Suitable for PCR applications.
  • Free of RNase and DNase.
  • Provided with a thick polyester film of strength 2.3 mil
  • Two scored end tabs enable easy positioning.
  • Ideal temperature range: -40°C to 125°C
  • Eliminates well-to-well contamination, evaporation, and spillage.
  • Neither gas permeable nor UV transparent.
법적 정보
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)