주요 문서
Z743579
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 2 in. × 2 in., pack of 500 sheets
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩57,957
₩57,957
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩57,957
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
₩57,957
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 500 sheets
제조업체/상표
Diversified Biotech FOIL-1000
길이 × 너비
2 in. × 2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PRE-CUT FOIL AT YOUR FINGER TIPS
  • Faster, easier and aseptic: grab and cover
  • Pre-cut to fit common laboratory containers
  • No scissors and less waste
  • 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
  • Each square is interleaved for physical separation
  • Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals; RNase and DNase free
법적 정보
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the purity of the foil? 
    1 답변
    1. This item is a product of Diversified Biotech. According to the manufacturer, these aluminum pre-cut squares are essentially 100% aluminum.