문서
47794
Supelco
1,2,3-Trichloropropane
analytical standard
로그인to View Organizational & Contract Pricing
동의어(들):
Glycerol trichlorohydrin, Trichlorohydrin
Linear Formula:
CH2ClCHClCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
147.43
Beilstein:
1732068
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChI key
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? Visit 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
483554854148554
1,2,3-Trichloropropane analytical standard
Supelco
47794
1,2,3-Trichloropropane
Supelco
Supelco
48355
1,2,3-Trichloropropane solution
Trichlorofluoromethane analytical standard
Supelco
48541
Trichlorofluoromethane
Supelco
Supelco
48554
N-Nitrosodi-n-propylamine
packaging
ampule of 1000 mg
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 5000 mg
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
single component solution
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
74 °C - DIN 51758
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예시
T1503
제품 번호
-
25G
포장 크기/수량
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있으십니까? 언제든지 문의하십시오기술 서비스 지원 요청
로트 및 배치 번호는 제품 라벨에서 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 단어 뒤에 표시됩니다.
Aldrich 제품
  • TO09019TO와 로트 번호를 발견한 경우, 처음 두 글자를 생략하고 해당 로트 번호 09019TO을 입력하십시오.
  • 05427ES-021과 같은 충진 코드가 있는 로트 번호를 발견한 경우, 충진 코드 -021을 생략하고 해당 로트 번호 05427ES를 입력하십시오.
  • STBB0728K9와 같은 충진 코드가 있는 로트 번호를 발견한 경우, 충진 코드 K9를 생략하고 해당 로트 번호 STBB0728을 입력하십시오.
원하는 정보를 찾지 못하셨습니까?
In some cases, a COA may not be available online. If your search was unable to find the COA you can request one.
COA 요청하기
이미 열람한 고객
Slide 1 of 6
1 of 6
Nonanal analytical standard
Supelco
442719
Nonanal
1,4-Dichlorobutane 99%
Sigma-Aldrich
D59100
1,4-Dichlorobutane
1,3-Dichloropropane 99%
Sigma-Aldrich
D72204
1,3-Dichloropropane
1,3-Dichloro-2-propanol 97%
Sigma-Aldrich
184489
1,3-Dichloro-2-propanol
1,2,4-Trichlorobenzene anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296104
1,2,4-Trichlorobenzene
Dichloroacetic acid ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
D54702
Dichloroacetic acid
Ghufrana Samin et al.
Environmental science and pollution research international, 19(8), 3067-3078 (2012-08-10)
1,2,3-Trichloropropane (TCP) is a persistent groundwater pollutant and a suspected human carcinogen. It is also is an industrial chemical waste that has been formed in large amounts during epichlorohydrin manufacture. In view of the spread of TCP via groundwater and
Eakalak Khan et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1024-1034 (2008-05-27)
The mineralization and biodegradability increase and their combination of two traditional and two relatively new organic contaminants by Fenton reagents with three different types of iron, Fe(2+), Fe(3+), and Fe(0) were investigated. The traditional contaminants examined were trichloroethene (TCE) and
Vaishnavi Sarathy et al.
Environmental science & technology, 44(2), 787-793 (2009-12-17)
1,2,3-Trichloropropane (TCP) is an emerging contaminant because of increased recognition of its occurrence in groundwater, potential carcinogenicity, and resistance to natural attenuation. The physical and chemical properties of TCP make it difficult to remediate, with all conventional options being relatively
Alena Stsiapanava et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 67(Pt 2), 253-257 (2011-02-09)
Haloalkane dehalogenases make up an important class of hydrolytic enzymes which catalyse the cleavage of carbon-halogen bonds in halogenated aliphatic compounds. There is growing interest in these enzymes owing to their potential use in environmental and industrial applications. The haloalkane
Martina Pavlova et al.
Nature chemical biology, 5(10), 727-733 (2009-08-25)
Engineering enzymes to degrade anthropogenic compounds efficiently is challenging. We obtained Rhodococcus rhodochrous haloalkane dehalogenase mutants with up to 32-fold higher activity than wild type toward the toxic, recalcitrant anthropogenic compound 1,2,3-trichloropropane (TCP) using a new strategy. We identified key