분석 시약
머크는 습식 화학, 크로마토그래피, 분광학, 분석 미생물학, 현미경, 적정, 수질 관리 및 전기화학을 위한 분석 시약을 제공합니다. 머크의 제품에는 고순도 산, 염기 및 용매와 이오노포어, 칼 피셔 적정 및 유도체화 시약과 같은 다양한 분석 응용 분야를 위한 특수 시약이 포함됩니다. 머크는 초미량 분석을 위한 ACS부터 고순도 시약까지 다양한 순도 등급을 제공합니다.
습식 화학, 크로마토그래피, 분광학, 분석 미생물학, 현미경, 적정, 수질 관리 및 전기화학을 위한 분석 시약을 제공합니다. 머크의 제품에는 고순도 산, 염기 및 용매와 이오노포어, 칼 피셔 적정 및 유도체화 시약과 같은 다양한 분석 응용 분야를 위한 특수 시약이 포함됩니다. 초미량 분석을 위한 ACS부터 고순도 시약까지 다양한 순도 등급을 제공합니다.
분석용 주사기
샘플링 최적화: 해밀턴, SGE, VICI® 정밀 샘플링 주사기 - 표준, 고품질. 응용 분야, 호환성, 선호도에 따라 선택하세요.
소금
슈펠코®, 시그마-알드리치® 및 SAFC® 포트폴리오에서 다양한 용도에 맞는 다양한 소금을 찾아보세요. 지금 주문하세요.
더 많은 카테고리 살펴보기
세 가지 포트폴리오 브랜드는 특정 용도의 다양한 요구사항을 충족하는 가성 알칼리 및 염기를 제공합니다. 분석 화학용 Supelco® 제품, 실험실 및 생산용 시그마-알드리치® 재료, 바이오 제약 및 의약품 개발 및 제조용 SAFC® 제품
MQuant® 및 Reflectoquant® pH 지시지, 키트 및 비출혈성 pH 스트립을 사용하면 그 어느 때보다 쉽게 빠르게 pH를 측정할 수 있습니다.
칼 피셔 적정을 위한 Aquastar® 적정 용매는 고체, 액체 및 기체에서 신속하고 정확한 물 측정을 보장합니다. 엔드레스하우저의 Aquastar® 제품 포트폴리오는 역가 측정, 기기 점검 및 결과 확인을 위한 부피 측정 및 전기량 측정용 칼 피셔 시약과 다양한 물 표준품을 제공합니다.
칼 피셔 적정을 위한 Aquastar® 적정 용매는 고체, 액체 및 기체에서 신속하고 정확한 물 측정을 보장합니다. 엔드레스하우저의 Aquastar® 제품 포트폴리오는 역가 측정, 기기 점검 및 결과 확인을 위한 부피 측정 및 전기량 측정용 칼 피셔 시약과 다양한 물 표준품을 제공합니다.
현장에서 또는 현장에서 빠르고 정밀하며 저렴한 비용으로 분석할 수 있는 다양한 테스트 스트립이 포함된 MQuant® 및 Reflectoquant 테스트 스트립을 선택할 수 있습니다.
혁신적인 솔루션과 시작부터 끝까지 품질 보증을 제공하는 Spectroquant® 기기, 소프트웨어, 액세서리 및 즉시 사용 가능한 테스트 키트는 간편한 시스템 취급으로 정확하고 신속한 결과를 보장합니다.
제품 쇼핑
Aquastar® CombiTitrant 5
one component titrant for volumetric Karl Fischer titration, 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, Aquastar®
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Ammonium formate
eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%
Water standard 1%
Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H2O Aquastar®
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Wijs solution
c(ICl) = 0.1 mol/l, for determination of iodine number, ready-to-use volumetric solution for titration in non aqueous media, Titripur®
Silver nitrate solution
c(AgNO3)= 0.1 mol/L (0.1N), reag. Ph Eur, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Formic acid
98%-100%, for LC-MS LiChropur
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride solution
0.5 M, pH 7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide)
Perchloric acid solution
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Aquastar® CombiCoulomat fritless
reagent for coulometric Karl Fischer titration for cells with and without diaphragm, Aquastar®
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, volumetric solution for titration, Titripur®
Ammonium acetate
LiChropur™, eluent additive for LC-MS
Silica gel orange
with moisture indicator free of heavy metals
Phenolphthalein
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O3 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Aquastar® Solvent
two component solvent for volumetric Karl Fischer titration, Aquastar®
BSTFA
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)