Spectroquant® 기기 및 테스트 키트를 이용한 광도 분석
당사는 고품질 테스트 키트, 신뢰할 수 있는 계측기, 맞춤형 애플리케이션, 안전한 분석을 위한 시작부터 완료까지의 분석 품질 보증(AQA)을 포함한 포괄적인 올인원 솔루션을 제공합니다.
광도 분석을 수행하려면 큐벳에서 화학 반응을 수행하는 테스트 키트와 결과를 판독하는 광도계가 필요합니다. 또한 분석 시스템의 완벽한 성능을 보장하기 위해 가이드형 AQA 및 즉시 사용 가능한 기준물질을 제공합니다. 기타 액세서리 외에도 Prove 계측기에서 LIMS로 데이터를 원활하게 전송할 수 있는 Prove connect 소프트웨어를 제공합니다.
제품
COD Cell Test, photometric
photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
COD Cell Test, photometric
photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
COD Cell Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Total Dietary Fiber Assay Kit
sufficient for ~100 assays
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Silver sulfate
GR for analysis ACS
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Nitrogen (total) Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Manganese Test, photometric
photometric, 0.010-10.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Ammonium Test, photometric
photometric, 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Hellmanex™ III
Special Cleaning Concentrate for cuvettes
Nessler′s reagent
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
Prove 300 plus
photometric, 190-1100 nm, Spectroquant®
관련 자료
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
당사는 측정에 필요한 모든 항목을 신속하게 찾을 수 있도록 검색이 편리한 카탈로그를 제작했습니다.
- Article: Phosphate Determination in Water
비오염 자연 수역 내 저농도 PO4-P 분석은 어려운 과제입니다. Spectroquant® 광도측정법 검사는 사용하기 쉽고 민감한 정량화 방법을 제공하며, 결과가 DIN EN ISO 6878와 비교하여도 손색이 없습니다.
- Article: Measuring Chemical Oxygen Demand in Water Treatment Facilities
생명과학 분야의 선두주자로서 머크는 많은 분석물질을 측정하기 위한 검사 키트를 생산해 오고 있습니다. Water Online은 화학적산소요구량 측정의 발전에 대해 당사와 담화를 나누었습니다.
- Article: Total Nitrogen Measurement Solution
총 nitrogen 검사 키트는 기존의 방법에 비해 더 빠르고, 안전하고, 정확하며 비용이 적게 듭니다. 총 nitrogen 분석 검사 키트는 사용자들에게 공정수 및 폐수 내 총 nitrogen 수준을 측정하는 단일 검사법을 제공하기 위해 개발되었습니다.
- Article: Ultrasensitive Silicate Determination in Water
산업 공장 및 장비의 효율성은 지속 가능한 경제적 운영의 기본 전제조건 중 하나입니다. 파이프, 보일러 및 터빈 내 원치 않는 침착물의 침적(즉, 스케일)은 silicate가 주요 원인이며, 이것은 피할 수 있는 문제입니다. 빠르고 민감한 검사는 이런 위험을 제어할 수 있도록 보장합니다.
- Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
This Application Note demonstrates how the Spectroquant® Sulfite Test can be used to quantitatively determine sulfur dioxide in beer swiftly, efficiently, and reliably.
- Article: Determination of Ammonium in Soils
유리병에 굵은 돌이 없고 촉촉한 자연 상태의 시료 50 g을 0.025 mol/l calcium chloride 100 ml와 함께 넣고 혼합합니다.
- Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
Spectroquant® Prove plus combines simplicity, confidence, and durability for water analysis, enhanced by intuitive design and comprehensive test kits.
- Brochure: Photometry Reference Materials
Achieve precision with our ready-to-use diluted reference materials, featuring exact concentrations and traceability to NIST for reliable global results.
- Brochure: Spectroquant® Move DC
Spectroquant® Move DC for accurate chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH analysis .
- Brochure: Spectroquant® Move 100
The Spectroquant® Move 100 colorimeter offers rapid, reliable on-site water analysis with over 100 methods, IP 68 durability, and enhanced quality assurance.
- Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
Color perception is vital in daily life, signaling warnings and maturity in nature and products. It aids in quality assessment across various applications.
- Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
Improper wastewater management leads to pollution, with 80% untreated. Spectroquant® solutions enable reliable monitoring to ensure compliance and sustainable resource use.
Spectroquant® 계측기, 소프트웨어 및 액세서리
수질, 식품 또는 환경 분석에 상관없이 분광광도계에서 가장 중요한 세 가지 특징은 간편성, 안전성 및 내구성입니다. 당사의 다양한 Spectroquant® 제품군은 이러한 특징을 완벽하게 결합하여 다양한 테스트 요구 사항을 충족할 수 있도록 쉽게 이용 가능합니다.
새로운 Spectroquant® 시스템
- 신제품 Spectroquant® Prove plus 분광광도계 시리즈는 음용수, 폐수 및 공정수의 화학적 분석을 위해 특별히 설계되었습니다. Prove 라인에는 일상적 분석용 Spectroquant® Prove 100 plus, 정밀 분석용 Prove 300 plus, 복잡한 분석용 Prove 600 plus가 포함됩니다. 이 고품질 스마트 기기는 탁월한 감도로 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 설계되어 특정 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다. 당사의 고품질 스마트 기기의 성능을 확인하고 이전과는 다른 정확한 분석을 경험해 보십시오. 직접 증명해 보세요!
- Spectroquant® Prove는 양조 공정 전반에 걸친 분석을 위해 색도 측정, ICUMSA 측정, MEBAK, EBC 또는 ASBC에 따른 양조 방법 등 특수 응용 분야를 위한 광범위한 사전 프로그래밍된 방법을 제공합니다.
- Spectroquant® ProveConnect to LIMS 소프트웨어는 Spectroquant® Prove plus 분광광도계에서 실험 데이터를 전자 실험실 시스템(LIMS)으로 쉽고 자동으로 전송할 수 있게 합니다.
- Spectroquant® Move 색도계는 휴대성이 뛰어나고 견고하여 이동 중에도 신뢰할 수 있는 테스트를 수행할 수 있습니다. Move 기기는 IP 68 등급에 따라 방진 및 방수 기능을 갖추고 있습니다. Spectroquant® 데이터 전송 액세서리와 함께 사용하면 데이터를 신속하게 전송하거나 쉽게 인쇄할 수 있습니다.
- Spectroquant® Move 100은 휴대용 색도계로, 신속한 현장 테스트를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하여 시료의 열화나 오염을 방지합니다. Move 100은 음용수 및 폐수 분석을 위해 100개 이상의 사전 프로그래밍된 방법과 35개의 사용자 정의 방법을 수행합니다. Spectroquant® 검증 표준은 Spectroquant® Move 100 색도계를 교정하여 일관된 결과를 생성하도록 설계되었습니다.
- Spectroquant® Move DC는 휴대용 색도계로, 소독 관리의 5가지 핵심 매개변수(염소, 오존, 이산화염소, 시아누르산, pH)에 대한 신속한 결과를 제공합니다.
Spectroquant® Move 100은 음용수 및 폐수 분석을 위한 100개 이상의 사전 프로그래밍된 방법과 35개의 사용자 정의 방법을 수행합니다. Spectroquant®
- Spectroquant® 광도계 서비스 포괄적인 서비스 플랜은 필수 유지보수 및 수리 서비스를 다양하게 제공하며, 고객 요구사항에 맞춰 조정 가능합니다. 무료 업데이트를 다운로드하여 사전 프로그래밍된 방법을 최신 상태로 유지하는 시간을 절약하고, 실험실 사용성을 향상시키는 새로운 기능을 활용하세요. 최신 무료 소프트웨어 목록을 확인하십시오.
- Spectroquant® 열반응기는 신뢰할 수 있는 시료 전처리를 위한 모든 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 본 장치는 Spectroquant® 분해 시약과 함께 사용하기에 최적화되어 있으며, COD 분해 방법이나 귀사의 크랙 세트(Crack Sets)와 같이 필요한 경우 신속한 열 전처리를 제공합니다.
- 탁도계 : 탁도는 폐수 내 총 부유 고형물 측정의 중요한 지표입니다. 당사 탁도계는 휴대용으로 현장 분석에 이상적입니다. 필요한 측정 방법을 확인하고 해당 모델을 선택하십시오. 두 기기 모두 해당 Turbiquant™ 교정 표준 세트로 교정이 가능합니다.
- Turbiquant™ 1100 IR 탁도계 배터리 작동식 Turbiquant® 1100 IR 휴대용 탁도계는 현장 측정에 특히 적합합니다. 견고한 휴대 케이스와 방수 케이스가 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 이 탁도계는 EN ISO 7027 표준에 부합하는 측정을 위해 860 nm 파장의 IR-LED(적외선) 광원을 탑재했습니다. 몇 초 만에 시료의 비산광법 탁도(NTU/FNU)를 측정할 수 있습니다. 해당 Turbiquant™ 교정 표준 세트를 사용하여 기기를 교정할 수 있습니다.
- 텅스텐 램프를 탑재한 Turbiquant™ 1100 T 휴대용 탁도계는 폐수 분석에 다양한 이점을 제공합니다. 배터리 작동식이며 휴대성이 뛰어나 현장에서 신속한 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 방수 케이스와 견고한 휴대용 케이스로 어떤 테스트 환경에서도 견딜 수 있도록 내구성이 우수합니다. Turbiquant® 1100 T 탁도계는 환경 규정을 충족하기 위해 USEPA 180.1에 따라 정확하고 규격에 부합합니다.
Spectroquant® 테스트 키트
Spectroquant® 테스트 키트는 신속하고 안전하며 정확한 광도 분석을 제공합니다. 당사의 즉시 사용 가능한 테스트 키트는 일상적 및 특수 분석에 최적화되어 신뢰할 수 있는 결과를 생성합니다.
원료, 공정 및 문서화에 대한 엄격한 관리를 통해 당사는 테스트의 일관된 고품질과 귀하의 결과 정확성을 보장합니다.
2D 바코드 시스템(Live-ID)은 Spectroquant® Prove plus 또는 NOVA 기기 사용 시 적절한 방법을 자동으로 인식하여 가능한 취급 오류를 제거합니다. Spectroquant® Prove plus와 함께 사용되는 Live-ID는 유통기한이나 배치 ID와 같은 추가 정보를 제공하며, 이는 기기로 직접 전송되어 측정 결과와 함께 저장되어 품질 보증(QA)을 더욱 향상시킵니다.
모든 Spectroquant® 테스트 키트는 Spectroquant® Prove plus, Nova 및 Move 계측기 및 액세서리 제품군과 호환됩니다.Spectroquant® Cell 테스트 키트는 사전 충전된 16mm 큐벳과 최소한의 추가 시약으로 구성되어 최고의 편의성을 제공합니다. Spectroquant® Reagent 테스트 키트는 전용 자동 선택기에 바코드 정보를 제공하며, 최대 100mm의 광경로 길이를 가진 표준 직사각형 큐벳에서 측정이 수행됩니다.
지속 가능성 증진을 위해 Spectroquant® Cell 테스트 박스에 기존 EPS 대신 Ccycled™ EPS 소재를 사용하여 제품의 이산화탄소 배출량을 줄이고 있습니다.
미국 환경보호청(EPA), ISO 등 공인된 표준을 준수합니다.
오염된 물은 인간과 환경에 해롭습니다. 미국 환경보호청(US EPA), 세계보건기구(WHO), 유럽연합(EU) 등 규제 기관들은 음용수 및 폐수 검사를 위한 공식 시험 방법을 제정했습니다. 사용자에게 더 편리하면서도 신뢰할 수 있는 방법을 제공하기 위해, 인정된 표준(ISO, USEPA 등)을 따르는 신속 시험 방법이 개발되었습니다. ISO 준수 또는 EPA 방법과의 동등성과 같은 관련 인증은 즉시 사용 가능한 Spectroquant® 테스트 키트가 비교 가능한 결과를 제공하므로 국가 규정을 준수하는 데 사용할 수 있음을 사용자에게 보장합니다.
Spectroquant® 방법에 대한 미국 환경보호청(US EPA) 동등성 인증 문서를 요청하십시오.
안전한 음용수법(Safe Drinking Water Act) 및 청정수법(Clean Water Act)에 대해 자세히 알아보세요.
타사 광도계에서의 Spectroquant® 분석법
당사의 검증된 표준 준수 시약 키트는 Spectroquant® 기기와의 사용을 위해 사전 프로그래밍되어 신속하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. 그러나 이미 실험실에 광도계를 보유하고 계시면서 Spectroquant® 테스트 키트 시리즈의 탁월한 품질과 신뢰성을 경험하고 싶으시다면, 프로그래밍 데이터를 제공해 드릴 수 있습니다.
Spectroquant® 분석 품질 보증(AQA)
포괄적인 품질 보증은 귀사의 측정 결과를 검증 가능하고 입증된 분석 결과로 전환합니다. 당사의 확장된 포트폴리오는 광도법 품질 관리, 표준 물질 및 Spectroquant® 테스트 키트에 이상적인 표준 용액(RMs)을 제공합니다. Spectroquant® 표준 물질은 Spectroquant® 광도 측정 시스템을 사용할 때 일상 분석, 방법 검증, 내부 품질 관리(IQC) 및 인증에 완벽하게 부합하는 적격 표준 물질입니다.
희석 표준 용액. 희석 불필요. 의문 없음. 지연 없음. 오직 정밀함.
- 폐수, 음용수 및 공정수의 광도 분석에서 내부 품질 관리(IQC)를 위한 모든 매개변수를 포괄합니다.
- 단일 매개변수 및 CombiCheck 표준 용액을 모두 제공하여 응용 분야 요구 사항을 충족합니다.
- 다양한 농도로 제공되는 사전 희석 표준 용액은 추가 희석 단계 없이 바로 사용할 수 있습니다.
- 미국 국립표준기술원(NIST) 또는 미국약전(USP)의 표준 참조 물질(SRM)에 추적 가능합니다.
- 배치별 매개변수, 정확한 농도, 확장 측정 불확도 등을 포함한 상세한 인증서(COA)를 제공합니다.
- 국제 표준 방법(ISO, EN, APHA 및 EPA) 검증에 이상적입니다. ISO 17025를 충족하기 위한 작업 허용 오차( )를 계산하십시오.