Merck
Home제품분석 화학광도 측정 및 신속 화학 시험테스트 스트립, 시험지 및 판독기
테스트 스트립, 시험지 및 판독기
물이 채워진 투명한 유리 비커에 테스트 스트립을 담그고 있는 손. 비커에는 100 ml를 나타내는 측정값이 표시되어 있으며 ‘Made in Germany’라는 라벨이 붙어 있습니다. 이 작업은 화학 또는 품질 검사 과정을 암시합니다.
테스트 스트립은 필드 또는 현장에서 분석물의 신속한 검출을 위해 이용되는 간소하고, 효과적인 저비용 분석 도구입니다. 분석물과 반응하는 화학물질로 코팅된 테스트 스트립을 시료 용액에 담그거나 시료를 테스트 스트립에 적재합니다. 공정 내 검출에 테스트 스트립을 사용하면 스트립 사용의 용이성과 뛰어난 특이성 덕분에 더욱 유리합니다. 테스트 스트립의 결과는 시각적 관찰 또는 디지털 측정기를 이용한 정량 분석을 바탕으로 합니다.    
제품
colorimetric (51)
reflectometric (38)
test strips (79)
accessories (1)
adapters (1)
reagents (1)
enzymatic reaction (13)
Redox Reactions (11)
Griess reaction (8)
modified Gutzeit test (2)
Koenigs-Knorr Reaction (1)
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/90 결과
보기 변경
1-20 보기/90 결과
Peroxide Test
1.10011
Peroxide Test Strips, colorimetric
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Nitrate Test
1.10020
Nitrate Test Strips, colorimetric
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sulfite Test
1.10013
Sulfite Test Strips, colorimetric
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Peracetic Acid Test
1.10001
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Chlorine Test
1.17925
Chlorine Test Strips, colorimetric
0-20 mg/L (Cl₂), MQuant®
Peracetic Acid Test
1.10084
Peracetic Acid Test
colorimetric, 5-50 mg/L (peracetic acid), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Peroxide Test
1.10081
Peroxide Test Strips, colorimetric
0.5-100 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Chloride Test
1.10079
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Reflectometer RQflex<SUP>®</SUP> 20
1.17246
Reflectometer RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
Chlorine Test
1.17924
Chlorine Test Strips, colorimetric
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
Ammonium Test
1.10024
Ammonium Test Strips, colorimetric
10-400 mg/L (NH₄⁺), MQuant®, MQuant® StripScan App
Nitrate Test
1.16971
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Ascorbic Acid Test
1.16981
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Peroxide Test
1.10337
Peroxide Test Strips, colorimetric
100-1000 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Glucose Test
1.16720
Glucose Test Strips, reflectometric
1-100 mg/L (glucose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Formaldehyde Test
1.10036
Formaldehyde Test Strips, colorimetric
10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
Nitrate Test
1.16995
Nitrate Test Strips, reflectometric
3-90 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Arsenic Test
1.17927
Arsenic Test Strips, colorimetric
0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
Nitrite Test
1.10007
Nitrite Test Strips, colorimetric
2-80 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
XploSens PS<SUP>™</SUP> peroxides detection strips
Z683108
XploSens PS peroxides detection strips
quickly detects peroxides in organic and aqueous solutions
90개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
관련 자료
2 중 1 페이지
관련 웨비나
늘어난 검사 수요를 해결하기 위한 디지털 공정 내 분석 솔루션
늘어난 검사 수요를 해결하기 위한 디지털 공정 내 분석 솔루션
휴대용 기기나 스마트폰을 사용하여 정확한 검사 결과를 얻으십시오.
소독 후 생산 라인의 화학적 소독제 매개 변수 신속 분석
소독 후 생산 라인의 화학적 소독제 매개 변수 신속 분석
생산 시설, 특히 식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품의 안전을 보장하고 규정을 준수하는 데 매우 중요합니다.
아스코르브산 검사를 포함한 다양한 화학적 검사에 대해 각각 라벨이 부착된 검사 스트립 용기가 3개 있습니다. 용기 중 두 개는 색상 눈금과 지침이 표시된 라벨이 붙어 있고 닫혀 있으며, 한 개는 여러 개의 테스트 스트립이 펼쳐진 채로 열려 있습니다. 또한 노란색 용액이 담긴 작은 유리 비커가 있는 것으로 보아 이러한 검사를 수행하기 위한 환경으로 보입니다.
식품 및 음료 애플리케이션 검사 스트립
식품 및 음료 애플리케이션을 위한 테스트 스트립의 제품군은 MQuant® 및 시각적 또는 기구 판독을 위한 Reflectoquant® 테스트 스트립을 포함합니다. 이러한 제품은 어디에서나 사용될 수 있으며 실험실 분석의 시간과 비용이 크게 감소합니다. MQuant® 테스트 스트립은 다른 물질과 함께 글루코스, 저온살균 우유 락토페록시다아제의 반정량 스크리닝, 과일의 아스코르브산 및 젖산의 검출에 이용됩니다. Reflectoquant® 테스트 스트립은 식품 및 음료 생산에서 다양한 물질의 용이하고 정확한 정량 측정뿐만 아니라 용수 검사를 위해 RQflex® 20 반사계와 함께 이용됩니다. Reflectoquant® 테스트 스트립은 꿀과 과일 주스에서 즉석 히드록시메틸푸르푸랄(HMF) 함량, 감자에서 총당량 및 야채에서 질소염을 측정하도록 이용할 수 있습니다.
진단용 테스트 스트립이 들어 있는 5개의 원통형 용기에는 각각 유리 지방산 및 기타 화학 지시제와 같이 특정 검사를 나타내는 서로 다른 라벨이 표시되어 있습니다. 용기에는 색상 코드와 측정 눈금이 다양하게 표시되어 있어 특정 생화학 검사에 사용된다는 것을 알 수 있습니다.
반정량 검사를 위한 MQuant® 테스트 스트립
MQuant® 테스트 스트립은 mg/L에서 g/L 범위의 30개를 초과하는 다양한 이온, 유기 및 무기 화합물의 반정량 검출이 가능합니다. MQuant® 테스트 스트립은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 필름에 장착된 흡수재 패드에 있는 소량의 시약을 특징으로 합니다. 위에 언급된 식품 및 음료 애플리케이션 이외에도, MQuant® 테스트 스트립은 다음을 포함하는 다양한 반정량 측정을 위해 활용될 수 있습니다.
  • 음용수, 광천수, 산업 용수, 폐수, 토양 시료, 포도주, 맥주 및 과일 주스의 칼륨 함량
  • 용수, 토양 추출물, 의약품, 처리된 생물학적 검체 및 액상 식품의 비소
  • 보일러 용수및 냉각수의 아질산염
  • 전기도금 수조, 환원제, 안정제, 촉매, 살균제, 살진균제 그리고 직물 업계에서 사용되는 매염제의 주석 및 주석 화합물
노란색과 녹색 디자인 및 의료 기호가 표시된 녹색 상자 옆에 진단용 테스트 스트립이 담긴 원통형 용기 두 개가 놓여 있습니다. 용기에는 내부에 테스트 스트립에 대한 정보를 제공하는 라벨이 부착되어 있으며, 한 용기는 스트립이 일부 펼쳐진 상태로 열려 있어 임상 또는 실험실 환경에서 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다.
정량 검사를 위한 Reflectoquant® 테스트 스트립 및 판독기
자사의 Reflectoquant® 계열은 식품 및 음료 생산 현장에서 직접 시료 분석 및 용수 검사를 위한 Reflectoquant® 테스트 스트립 및 RQflex® 20 기구를 포함합니다. Reflectoquant® 테스트 스트립은 수 분 이내에 신뢰할 수 있는 정량 결과를 제공하도록 배치에 특정한 바코드가 표시되어 있습니다. 위에 언급된 식품 및 음료 애플리케이션 이외에도, Reflectoquant® 테스트 스트립은 다음을 포함하는 다수의 정량 측정을 위해 활용될 수 있습니다.
  • 포도주의 말산
  • 어류 제품의 포름알데히드
  • 치즈의 칼슘
  • 소독 관리의 과산화수소 및 과아세트산
디지털 태블릿과 스마트폰에 pH 측정 및 분석 응용분야가 표시되어 있으며, 실제 pH 지시약 스트립 및 색상 차트가 함께 있습니다. 태블릿 화면에는 자세한 그래프와 통계가 표시되고, 스마트폰에는 pH 데이터에 대한 사용자 인터페이스와 함께 pH 수치가 8.5로 표시되어 있습니다. 이 설정은 포괄적인 분석을 위해 전통적인 pH 검사 방법과 최신 디지털 기술의 통합을 보여줍니다.
MQuant® 테스트 스트립 디지털 판독을 위한 MQuant® StripScan 앱
MQuant® StripScan 앱을 사용하면 수 초 내에 질소염 및 pH 결과의 용이한 판독이 가능합니다. 해당 앱은 손쉬운 결과 분석, 관리 및 데이터 공유와 더불어 쉽고 명백한 데이터 해석을 위해 효과적인 시각화를 제공합니다.