이온 크로마토그래피 표준물질
이온 크로마토그래피(IC)는 이온 교환 수지에 대한 친화도에 따라 전하를 띤 분자를 분리합니다. 양이온 교환과 음이온 교환 두 가지 유형이 있습니다. IC는 수성 용액 내 이온을 1조분의 1(ppt) 수준까지 측정합니다. ppt 수준의 이온 정량 분석을 제공하는 최상의 방법 중 하나입니다. 현대식 장비와 컬럼의 발전으로 IC는 빠르고 간편하며 신뢰할 수 있는 분석 도구로 자리매김했습니다.
IC 시스템의 교정 및 품질 관리는 매우 중요하며 적절한 표준물질의 선택이 필요합니다. 당사는 단일 이온 표준물질부터 다중 이온 표준물질에 이르기까지 다양한 IC용 기준물질을 제공합니다. 이러한 표준물질은 환경, 식품 및 음료, 제약 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
당사의 포트폴리오는 잘 알려진Certipur® 및TraceCERT® 브랜드의 CRM으로 구성됩니다. 이 인증 기준 물질들은 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034 이중 인증 하에 생산됩니다. 해당 CRM은 미국 국립표준기술원(NIST)의 표준 기준 물질(SRM)로 추적 가능합니다.
제품
Water
Chloride Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
Nitrate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water (nominal concentration)
Sulfate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water (nominal concentration)
Heptafluorobutyric acid
≥99.5% (GC)
Nitrite Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11 nominal concentration)
Tetrabutylammonium hydroxide solution
~40% in water
Fluoride Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
Phosphate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water (nominal concentration)
Ammonium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water (nominal concentration)
Sodium hydroxide solution
49-51% in water, eluent for IC
Bromide Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L bromide in water (nominal concentration)
Chloride standard solution
certified reference material, 1000 mg/L (Cl), traceable to SRM from NIST NaCl in H2O, Certipur®
Formaldehyde Standard
certified reference material
Sulfuric acid concentrate
0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Cyanide Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water (nominal concentration)
Sulfide IC Standard
certified reference material
Sodium hydroxide solution
0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Multielement Ion Chromatography Anion Standard Solution, certified
suitable for ion chromatography, TraceCERT®, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- each anion
관련 자료
- Brochure: Ion Chromatography
Explore our range of certified standards and reagents for ion chromatography, ensuring precision and traceability in your analytical processes.
- Brochure: Achieve Calibration Excellence Aquastar® and Certipur® High-Quality Certified Reference Materials
Our Aquastar® and Certipur® line of CRMs including Karl Fischer (KF) standards, pH buffer calibration standards, Volumetric, Conductivity, AAS single element, IC single element, ICP single & multi-element standards are produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025 in Darmstadt (Germany).
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Brochure: Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
This Analytix issue explores tools and techniques that improve accuracy in chemical analysis. It highlights the use of certified reference materials in areas like food safety, herbal medicine testing, and pesticide detection. Topics include high-purity acids, LC-MS solvents, and methods for detecting bacteria and moisture.
다중 이온 표준물질 및 키트
당사의 제품 라인업에는 38종 이상의 다양한 다중 음이온 및 다중 양이온 기준 물질 용액이 포함됩니다.TraceCERT® 제품은 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034 이중 인증 하에 생산된 공인 기준 물질입니다.
이온 크로마토그래피용 IQ/OQ/PQ 키트도 제공합니다. 이 제품은 검출 선형성, 주입기 정밀도 및 주입기 캐리오버를 테스트할 수 있습니다. 50 mg/kg 표준 물질은 반복성(주입기 정밀도)을 테스트하는 반면, 1000 mg/kg 표준 물질은 주입 중 최대 캐리오버를 검증합니다. 5~100 mg/kg 표준 물질은 검출기 선형성을 입증하는 데 사용됩니다.
음이온
당사 포트폴리오에는TraceCERT® 브랜드의 40종 이상의 다양한 단일 성분 무기 및 유기 음이온 표준 용액이 포괄적으로 포함됩니다. 해당 제품은 1000 mg/L 농도로 제공됩니다.
양이온
당사는 암모늄 및 가장 일반적으로 테스트되는 알칼리, 알칼리 토금속 및 전이 금속 이온을 포함한 15종의TraceCERT® 양이온 인증 기준 물질 용액을 제공합니다. 모든 제품은 1000 mg/L 농도로 제공되며 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034에 따라 인증되었습니다.
탄수화물 및 당류
이온 크로마토그래피를 통한 단당류 및 이당류 분석용TraceCERT® 인증 기준물질 용액을 제공합니다. 이용 가능한 CRM은 과당, 갈락토스, 포도당, 유당, 자당 및 글리세롤용입니다.