Millipore® 멸균 필터
멸균 여과 장치는 세포 배양 배지, 세포 배양 시약, 완충액, 생물학적 시료, 단백질 시료 등의 미생물 오염을 제거하고 방지하는 데 사용됩니다. 이러한 장치는 민감하고 열에 취약한 생물학적 성분을 저하시킬 수 있는 고압 멸균 처리의 대안을 제공합니다. 당사는 세포 배양, 장기 보관을 위한 시약 준비 및 기타 응용 분야를 위한 소용량에서 대용량 Millipore® 멸균 필터를 제공합니다.
소량 여과(1-200mL)를 수행하려는 연구자를 위해 Millex® 시린지 필터도 제공합니다.관련 리소스
- Brochure: Sterile Filtration You Can Trust
Millipore® is the brand of choice for sterile filters–for everything from media preparation for your cell culture, to sterilization of critical drug compounds.
- Article: Sterile Filter Selection for Cell Culture Media Preparation
Learn about the importance of filtration in cell culture media preparation, general consideration for sterile filter selection, and recommendations for sterile filter selection by cell culture media component and application.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Article: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
- Article: The Importance of Filtration in Ocean Water Research and Environmental Testing
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
- Flyer: Featured Stericup® Publications
Access this handy guide of recent application examples which utilized our Stericup® sterile filtration systems.
Steriflip® 필터
50mL 원심분리기 튜브와 호환되는 Steriflip® 필터는 샘플 튜브에 직접 통합되어 액체 전달 단계를 제거할 수 있습니다. 필터링하려면 시료가 들어 있는 50mL 원심분리기 튜브에 장치를 부착하고 뒤집은 후 진공을 가하면 됩니다. 여과액은 부착된 50mL 튜브에 직접 모입니다. 세 가지 멤브레인을 사용할 수 있습니다:
- Millipore® Express® 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인은 낮은 단백질 결합에 이상적이며 점성 용액에서 빠른 유속을 나타냅니다
- Durapore® PVDF 멤브레인은 단백질 결합이 가장 낮으며 스케일업 응용 분야에 이상적입니다
- 나일론 메시 멤브레인은 큰 입자 제거에 가장 적합합니다
Stericup® Quick Release 멸균 필터
배지와 버퍼의 안정적인 멸균 여과가 중요한 경우, 전 세계 실험실에서는 Stericup® 장치를 사용합니다. 다양한 필터 멤브레인 재료, 기공 크기 및 여과 용량으로 인해 Stericup® 필터는 세포 배양 및 멸균이 중요한 기타 응용 분야를 위한 여과 분야의 선두주자로 자리매김했습니다. 차세대 Stericup® 퀵 릴리즈 진공 여과 장치는 인체공학적 설계 혁신을 통해 사용성을 향상시키고 여과를 간소화하는 동시에 Millipore® 멤브레인의 신뢰할 수 있는 성능으로 중요한 세포 배양을 안전하게 보호합니다.
- 용도에 최적화된 소재와 기공 크기를 선택할 수 있는 업계 최고의 멤브레인
- 낮은 단백질 결합력과 낮은 체액 유지력으로 중요한 단백질과 시약의 손실을 최소화
- 줄기세포 테스트를 거친 Millipore Express® PLUS PES 필터가 성장 배지를 안전하게 보호
Stericup® E 친환경 멸균 필터
/h2>우리 지속 가능성에 대한 약속은 멸균 상태를 유지하면서 실험실을 친환경적으로 만드는 데 도움이 되는 필터 장치를 설계하는 데 영감을 주었습니다. Stericup® E 및 Steritop® E 필터는 상용 배지 병에 직접 부착하여 플라스틱 필터 깔때기를 없애 플라스틱 폐기물을 최대 48%까지 줄이고 포장, 운송 및 보관에 미치는 영향을 크게 줄였습니다.
- 일회용 플라스틱 감소
- 유해 폐기물 감소
- 실험실 보관 공간 증가
Sterivex™ 필터
Sterivex™ 압력 구동 필터 장치를 사용하여 최대 2,000 mL의 용량을 여과 멸균합니다. 세 가지 멤브레인 옵션과 다양한 배출구 연결부를 갖춘 Sterivex™ 필터는 거의 모든 워크플로에 적합하며 거의 모든 저장 용기에 분주할 수 있습니다. Sterivex™ 필터는 연동 펌프, 주사기 또는 압력 용기와 함께 작동하여 디캔팅 또는 피펫팅으로 인한 오염 위험을 제거합니다.
- 주사기, 연동 펌프, 압력 용기 등 다양한 압력 장치와 작동
- 최대 2L 용량으로 다양한 용도에 맞게 여러 멤브레인 유형으로 사용 가능
- 0.가장 빠른 유속으로 필터 멸균을 위한 22 µm Millipore Express PES 멤브레인
- 0.22 µm Durapore® 단백질 결합이 매우 낮은 수용액 멸균을 위한 PVDF 멤브레인
- 0.45 µm Durapore® 수용액 정화를 위한 PVDF 멤브레인
Stericap™ 병탑 필터
Stericap™ 범용 병탑 필터 장치를 사용하면 호환 가능한 병에 빠르게 진공 여과할 수 있습니다. 이 필터는 점성이 있는 용액도 막힘 없이 효율적으로 여과하므로 혈청 보충 배지에 적합합니다.
; Stericap™ 필터 장치는 진공 등급 병 또는 내부 목 직경이 20~67mm인 기타 용기와 호환되어 최대의 다양성, 용량 및 여과율을 제공합니다.- 최고속 유속과 낮은 단백질 결합을 위한 밀리포어 익스프레스® 플러스 PES 멤브레인
- 최대 활용성을 위해 직경 20~67mm의 모든 진공 등급 병에 적합
- 대용량으로 준비 단계를 줄입니다.
- 간편한 흐름 제어 버튼으로 진공을 멈추지 않고도 병 간에 필터를 쉽게 옮길 수 있음
- 열성 및 세포 독성 오염 물질이 없어 건강한 세포 배양과 중요한 다운스트림 응용 분야에 적합
Steripak™ 필터 유닛
Steripak™ 필터 유닛은 혈청 보충제 유무에 관계없이 조직 배양 배지의 대규모 압력 구동 여과를 위해 설계되었습니다. 이 필터는 일회용 용도로 설계되었으며 오토클레이브에 사용할 수 없습니다. Steripak™ 필터 유닛은 최대 10L 또는 20L의 액체를 여과할 수 있는 두 가지 용량으로 제공됩니다. 두 크기 모두 단백질 결합력이 낮고 흐름이 빠른 0.22 µm 기공의 Millipore Express® 멤브레인이 장착되어 있습니다. 장치는 멸균 상태로 제공되며 펌프 또는 압력 용기에 연결할 준비가 되어 있습니다.
- 단백질 결합이 적어 가장 빠른 흐름을 위한 Millipore Express® PLUS PES 멤브레인
- 더 빠른 유속을 위한 대형 압력 구동 여과 장치로 대용량 여과에 필요한 시간을 단축합니다
- 최대 실험실 규모의 여과 옵션에 최적화된 10L 및 20L 용량 크기
- 에어락으로 인한 흐름 중단을 방지하기 위해 수동으로 작동되는 상단 공기 배출구
- 수납병 입구 주변의 깨끗한 주입 환경을 위한 주입 벨