MultiScreen® 필터 플레이트
96웰 및 384웰 용량의 MultiScreen® 플레이트는 다양한 구성과 재질의 하우징으로 제공되어, 다양한 배지 조성 및 용매와의 호환성을 보장합니다. MultiScreen® 솔리드 바텀 플레이트는 화학발광 및 형광 스크리닝 분석, 시료 전처리 및 보관, 그리고 8웰 스트립 형식을 포함한 ELISA에 사용할 수 있습니다. 필터 플레이트는 유세포 분석용 세포 분리, ELISpot, 세포 이동, 침습 및 화학주성, 효소 및 수용체 리간드 결합, PAMPA를 포함한 용해도 및 투과성 분석 등 시료 전처리에 있어 매우 유용합니다. 이 플레이트는 자동화 장비와 호환되며, 시료 간 상호 간섭을 최소화하기 위해 DirectStack™ 진공 워크플로우와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 바코드, 멤브레인 선택 및 포장을 포함한 제품 맞춤 제작이 가능합니다.
MultiScreen® 필터 플레이트를 활용한 자동화 워크플로우
MultiScreen® 필터 플레이트는 민감한 검출 및 이미징 시스템과 효율적으로 연동되도록 설계되어, 신뢰할 수 있고 견고한 시료 처리 및 정밀한 이송을 제공합니다. 96웰 및 384웰 용량의 플레이트는 다양한 시료 유형과의 호환성을 보장하기 위해 다양한 하우징 재질을 사용하여 제작됩니다. MultiScreen® 여과 플레이트는 멸균 및 비멸균 옵션을 포함한 폭넓은 종류의 막 필터로 제공됩니다.
- Durapore® (PVDF) 막: 시료 전처리, 생화학 분석 및 비드 기반 응용을 위한 0.22~1.2 µm 기공 크기의 저단백질 및 저핵산 결합 막
- Immobilon®P (PVDF) 막: 형광 ELISpot 및 DNA 또는 단백질 결합 분석을 포함한 ELISpot에 사용하기 위한 0.45 µm 기공 크기의 고단백질 및 핵산 결합성 막
- MCE(니트로셀룰로오스), PTFE, 폴리카보네이트 등 다양한 다른 멤브레인도 제공됩니다.
MultiScreen®HTS 필터 플레이트
MultiScreen®HTS 플레이트는 자동화 워크스테이션에서 고처리량 작업을 수행하도록 특별히 설계되었습니다. 견고한 측면 벽은 취급 편의성을 높여주며, 바코드 라벨 부착을 위한 충분한 공간이 마련되어 있습니다. 각 웰은 배양 과정에서 발생하는 크로스톡을 방지하기 위해 밀폐되어 있습니다. 특허받은 언더드레인은 분리 가능하여 필터에 쉽게 접근할 수 있습니다. MultiScreen®HTS+ 필터 플레이트는 세척 효율을 높이고 배경 신호를 줄이며 신호 대 잡음 비율을 개선하는 독특한 나일론 메쉬 백킹을 갖추고 있습니다. 필터 플레이트는 96웰 및 384웰 형식으로 제공되며, 다양한 막(멤브레인) 및 플라스틱 소재 중에서 선택할 수 있습니다.
MultiScreen® Classic 필터 플레이트
MultiScreen® Classic 플레이트는 언더드레인을 제거하고 멤브레인에 접근해야 하는 분석에 특화되어 설계되었습니다. 유연한 플레이트 베이스 소재는 저처리량 분석 시 손으로 제거할 수 있습니다. 개별 웰은 배양 과정에서 발생하는 크로스톡을 방지하기 위해 밀봉되어 있습니다. 이 필터 플레이트는 96웰 형식으로 제공되며, 다양한 멤브레인과 플라스틱 소재 중에서 선택할 수 있습니다.
MultiScreen® Solvinert™ 필터 플레이트
시료 전처리, 용매를 이용한 단백질 침전, 비드 절단 분석 및 분석을 위한 정량적 여과액 이송에는 MultiScreen® Solvinert™ 필터 플레이트를 권장합니다. 이 플레이트에는 친수성 또는 소수성 PTFE 막이 포함되어 있어 추출물 함량이 낮고, 원치 않는 결합이 적으며, 분석물 회수율이 높습니다.
MultiScreen® 메쉬 필터 플레이트
MultiScreen® MESH 시스템은 96웰 나일론 메쉬 바닥 필터 플레이트를 사용하며, 다세포 생물을 생체 내 모델로 활용하여 신규 화합물을 평가함으로써 표적 스크리닝 및 기타 중요한 응용을 위한 완벽한 시스템을 구성합니다. 이 시스템은 세포 독성, 마비 및 사멸을 측정하는 분석에 있어 제약 및 농약 개발 분야에서 일상적으로 사용됩니다. 플레이트는 이미징을 용이하게 하기 위해 광학적으로 투명한 플라스틱으로 제작되었습니다.
이동, 침입 및 화학주성을 위한 MultiScreen®-MIC 필터 플레이트
MultiScreen®-MIC 필터 플레이트는 이동, 침입, 화학주성, 공배양, 혈관신생 및 전이 등 다양한 세포 기반 스크리닝 분석을 위한 신뢰할 수 있고 다용도적인 플랫폼을 제공합니다. 플레이트와 키트는 부착형 또는 현탁형 세포주를 사용하는 분석법에 대응하고, 전이 및 공배양 분석법을 위한 세포 성장을 지원하기 위해 다양한 막 기공 크기로 제공됩니다. 플레이트는 멸균 상태로 제공되어 더 긴 배양 시간을 허용하며, 동일한 장치 내에서 분석 설정 및 분석이 가능하도록 합니다.
- 부착 세포 또는 현탁 세포와 함께 사용 가능
- 광범위한 분석 호환성
- 시료 간 변동성이 적은 높은 분석 일관성
- 3, 5 및 8 μm 기공 크기의 폴리카보네이트 막 제공
- 사전 조립된 키트 제공
MultiScreen® PCR 필터 플레이트
MultiScreen® PCR 필터 플레이트는 크기 배제 원리를 활용하여 중합효소 연쇄 반응(PCR) 산물, 박테리아 인공 염색체(BAC) 제제, 플라스미드 제제 및 시퀀싱 반응 정제를 정제합니다. 이 플레이트는 신속하고 자동화 가능하며 고처리량의 PCR 정제를 위한 필터를 제공합니다. 플레이트는 96웰 및 384웰 형식으로 제공되며, 소량 PCR 산물 시료 정제를 위한 마이크로 96웰 형식도 포함됩니다.
- 높은 순도 및 회수율
- 빠른 처리 시간
- 99.5% 이상의 프라이머 제거
- 소량(1–150 μL)에 권장되는 MultiScreen® PCR96 마이크로웰 필터 플레이트
MultiScreen® 진공 매니폴드 및 액세서리
MultiScreen® 진공 매니폴드는 DirectStack™ 기술을 적용하여 필터 기반 분석의 성능과 신뢰성을 향상시킵니다. 이 기술은 플레이트 간 적층을 가능하게 하여 여과액 수집이 필요한 응용 분야에서 유동 유도체와 수거 웰 사이의 틈을 제거합니다. 방사능 측정, 크로마토그래피 및 시료 수집 워크플로우를 최적화할 수 있는 다양한 액세서리가 제공됩니다.
Millicell® 플레이트에 대한 더 자세한 정보를 원하시나요? 머크의 다양한 Millicell® 세포 배양 인서트 및 플레이트 제품군을 확인해 보세요.
관련 자료
- Article: A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- Article: The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
- Flyer: MultiScreen® Plates and Applications Overview Chart
Access this handy, straightforward guide to determine the most appropriate plate types for specific application areas.
- Product Guide: Chemical Compatibility Guide for MultiScreen® Filter Plates
Check out this helpful reference guide for compatibility of MultiScreen®HTS and MultiScreen® Classic Filter Plates with various reagents.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for Automation
96-well and 384-well plates incorporate optimized glass fiber for assays including receptor-ligand binding.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for Automation
Advanced plate design for full automation compatibility applications.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for ELISpot
Optimized filter plates measure immune response on a single cell level.