Avanti Research™, 크로다(Croda)의 브랜드
대사체학의 하위 분야인 지질체학(Lipidomics) 연구는 세포나 생물학적 시스템 내의 모든 지질(지질체라고도 함)의 구조와 기능, 그리고 다른 세포 구성 요소들과의 상호작용을 연구하여 병리학적 장애의 바이오마커를 발견하는 학문입니다.
미국을 제외한 전 세계 모든 국가에서 Avanti Research™의 독점 파트너로서, 머크는 전 세계 연구자들이 고순도 지질을 보다 쉽게 이용할 수 있도록 노력하고 있습니다. 머크는 복잡한 치료제 및 차세대 mRNA 백신용 약물 전달 솔루션에 사용되는 Avanti Research™의 지질, 보조제 및 장비에 대한 포괄적인 제품군을 제공합니다. 모든 Avanti Research™ 제품은 엄격한 품질 및 안정성 관리 기준을 충족합니다.
- 순도 99% 이상의 Avanti Research™ 제품 2,400여 종
- 순도 99% 이상의 고순도 천연 및 합성 인지질, 스핑고지질, 스테롤 지질
- 형광 지질, 보조제, 지질 결합 항체 등
- 지질 구조 및 기능 연구를 위한 지질체학 도구
- 리포좀 제조용 Avanti Research™ 미니 익스트루더
제품
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111
- Page 112
- Page 113
- Page 114
- Page 115
- Page 116
- Page 117
- Page 118
- Page 119
- Page 120
면역요법 및 백신 개발에서의 보조제
살모넬라 미네소타 R595에서 유래한 이종 단일 인산화 지질 A(MPL)를 이용한 백신 보조제는 동물 및 인간 백신에서 이종 단백질에 대한 Th-1형 면역 반응을 유도하는 데 있어 안전하고 효과적인 것으로 입증되었습니다. 머크는 합성 MPL 유도체 및 보조제 시스템을 도입하여 면역요법 및 백신 개발에 혁신을 가져왔습니다. 머크는 천연 전구체와 마찬가지로 면역 반응을 유도하는 데 효과적이고 안전한 것으로 입증된 단일 분자 종을 포함하는 다양한 Avanti Research™ 합성 MPL 유사체를 제공합니다. PHAD™, 3D-PHAD™ 및 3D(6A)-PHAD™는 다양한 항원을 사용하여 동물 실험에서 광범위하게 테스트되었습니다. 모든 경우에서, 이러한 보조제는 박테리아 유래 MPL과 유사한 활성과 안전성 프로파일을 나타냅니다.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE은 정량 지질체학을 위한 완벽한 내부 표준 용액입니다. 이 제품은 15가지 지질 종류를 포괄하는 69종의 고순도 중수소 표지 내부 표준 물질로 구성된 1개의 바이알로 이루어져 있습니다. 각 바이알에는 1:1 DCM:MeOH 용액 1.2ml가 들어 있으며, 이 용액은 여러 지질체학 기법을 사용하여 정확한 정량 분석을 수행할 수 있도록 세심하게 특성화, 정량화 및 혼합되었습니다.
LIPID MAPS® 질량 분석 표준물질
머크는 글리세롤리피드, 글리세로포스포리피드, 스핑고리피드 및 스테롤을 포함한 지질 분석을 위한 LIPID MAPS® 질량 분석 표준물의 독점 라이선스 제조사이자 공급업체입니다. 정량 표준물은 질량 분석법에서 분자 종의 구조나 농도를 확인하는 데 사용됩니다. 정성 표준물은 질량 분석법을 통한 지질의 일반적인 식별을 위해 DNA 중합효소에 표지하는 데 사용됩니다. 어떤 용도이든, 머크의 화학적 순도 높은 합성 지질 표준품은 정해진 농도로 특성 분석이 완료된 후 개별 용기에 포장되어 제공됩니다. 각 표준품에는 상세한 분석 증명서가 동봉됩니다.
장비
Avanti Research™ 미니 압출기를 사용하면 압출 방식을 통해 대형 단층 소포를 효율적으로 제조할 수 있습니다. 용매나 계면활성제를 사용하지 않고도 균일한 단층 리포좀 군집을 생성할 수 있습니다. 소포 크기는 폴리카보네이트 막의 선택에 따라 조절됩니다. 압출 방식으로 제조된 단층 소포의 입자 크기 분포는 압출기 막을 통과하는 횟수에 따라 달라집니다. 안정화 블록-압출기 어셈블리를 핫플레이트 위에 배치하면 상전이 온도가 실온보다 높은 지질에 대해 신속한 온도 제어가 가능합니다. 스테인리스강과 테플론으로 제작된 특수 설계 덕분에 모든 접촉 부위를 신속하게 세척할 수 있어, 서로 다른 지질 종으로 소포를 생산할 때 발생하는 "가동 중단 시간"을 줄일 수 있습니다.
관련 자료
- Flyer: Avanti Research™ Research Products
Ultra-pure lipids designed for precision in drug delivery, membrane studies, and lipidomics research.
- Catalog: Avanti Research™ Product Catalogue
Precision-purified lipids, adjuvants, and research tools for innovation in lipid science.
- Flyer: Avanti Research™ Adjuvants
Refined and precisely formulated adjuvants for vaccine development and immunological research.
- Brochure: Avanti Research™ Product Brochure
High-purity lipids, adjuvants, and more for advanced research in lipidomics and drug delivery.
- Flyer: Avanti Research™ Equipment
Precision tools designed for lipid formulation, nanoparticle production, and advanced analysis.
- Flyer: Avanti Research™ UltimateSPLASH ONE
Comprehensive lipid mixtures for accurate, high-quality lipidomics analysis.
앤 벤트 박사 - LipidMaps 팟캐스트
이번 LipidMaps 팟캐스트 에피소드에는 세계적으로 유명한 싱가포르 리피도믹스 인큐베이터(SLING)의 부소장인 앤 벤트 박사가 출연합니다. SLING은 질량 분석법 기반의 지질 분석을 전문으로 하며, 벤트 박사의 지도 하에 학계 및 산업계와의 실질적인 응용 및 협력 관계를 최우선으로 삼고 있습니다.