부식성 알칼리 및 염기
생명과학 분야는 복잡한 화학 합성 및 분석 화학부터 일상적인 실험실 업무와 대규모 생산에 이르기까지 광범위한 활동을 아우릅니다. 각 응용 분야마다 고유한 규제 요건이 적용되므로, 특정 요구 사항에 맞는 적절한 화학 제품을 선택하는 것이 필수적입니다.
검색을 간편하게 해드리기 위해, 당사는 각각 고유한 응용 분야에 맞춰 설계된 세 가지 전문 브랜드를 통해 가성 알칼리 및 염기를 제공합니다:
- Sigma-Aldrich® – 일반 실험실 및 생산 환경에 적합하도록 설계되었습니다.
- Supelco® – 분석 화학 및 정밀한 실험실 테스트에 이상적입니다.
- SAFC® – 바이오의약품 및 의약품 개발 및 제조용 제품
각 브랜드는 다양한 용량과 포장 형태로 제공되는 광범위한 알칼리 및 염기 제품군을 갖추고 있으며, 규정 준수 기준을 충족하는 데 필요한 모든 문서를 함께 제공합니다. 연구, 개발 또는 생산 분야에서 일하고 계시든, 귀하의 용도와 규제 요건에 맞는 적합한 제품을 쉽게 찾으실 수 있습니다.
당사의 제품 포트폴리오를 살펴보시고 생명과학 워크플로우에 가장 적합한 솔루션을 찾아보십시오.
화학 합성 및 실험실용 유기 및 무기 염기
유기 및 무기 염기는 일반 실험실 용도부터 GLP-1 작용제 합성을 포함한 정밀 화학 합성에 이르기까지 다양한 용도에 맞춰 여러 등급으로 제공됩니다.
- 시약 등급 염기(순도 ≥95%): 일반 합성, 일상적인 실험실 작업 및 연구용.
- ACS 등급 염기: 합성, 실험실 용도 및 학술지 게재용 분석에 적합한 신뢰할 수 있는 품질.
- ReagentPlus® 염기(순도 ≥98.5%): 시험 합성 및 중간체에 이상적입니다.
- Puriss p.a. 및 Purum 등급 염기: 민감한 합성을 위한 초순도, 금속 함량 검사 완료된 염기.
- Redi-Dri® 무수 염기: 효율적인 실험실 업무 흐름을 위한 유동성이 좋고 흡습성이 없는 분말.
시료 전처리 및 분석용 가성 알칼리 및 염기
다양한 농도, 품질 등급 및 포장 크기로 제공되는 당사의 EMSURE® 및 EMPLURA® 부식성 알칼리 및 염기 제품군을 확인해 보십시오. 여기에는 분석 요구 사항을 충족하도록 설계된 수산화나트륨 및 수산화칼륨 펠릿, 용액, 암모니아 용액이 포함됩니다. 최고급 원료와 첨단 기술을 갖춘 전용 시설에서 제조된 당사의 NaOH 및 KOH 펠릿은 균일한 펠릿 크기와 최소한의 불순물을 보장합니다. 높은 순도와 배치 간 일관된 품질을 통해 신뢰할 수 있고 재현성 높은 결과를 얻으실 수 있습니다.
EMPLURA® 부식성 알칼리 및 염기
분리 정제 작업 및 세척 용도로는 경쟁력 있는 가격에 필수 사양을 갖춘 EMPLURA® 가성 알칼리 및 염기를 선택하십시오.
약전 분석용 EMSURE® 가성 알칼리 및 염기
EMSURE® 가성 알칼리 및 염기는 ACS 및 Reag. Ph Eur 표준을 포함한 글로벌 품질 지침을 충족하거나 심지어 그 이상을 달성하는 프리미엄급 제품으로, 제약 품질 관리 분야에서 폭넓은 수용을 보장하고, 감사를 간소화하며, 검증 노력과 비용을 절감합니다. 고순도로 생산되며 배치 간 일관성이 뛰어난 당사의 가성 알칼리(NaOH 및 KOH 펠릿)는 신뢰할 수 있고 재현성 높은 분석 결과를 제공합니다. 다양한 용도의 요구를 충족시키기 위해 여러 가지 포장 규격으로 제공됩니다.
크로마토그래피 및 분광 분석을 위한 고순도 염기
HPLC 및 LC-MS 분석용 Lichropur 고순도 염기:
LiChropur® 고순도 염기는 HPLC 및 LC-MS 분석에서 배경 잡음과 신호 억제를 최소화하는 데 사용됩니다. 이 염기들은 고객의 기대에 부응하기 위해 당사의 품질 관리 부서에서 응용 분야별 테스트를 거쳤습니다.
ICP-OES, ICP-MS, AAS 분석용 Suprapur® 및 UltraPur® 고순도 염기
Suprapur® 및 UltraPur® 고순도 염기는 무기 미량 및 초미량 분석에 사용됩니다. 당사의 모든 분석 시약은 보증된 사양을 충족하도록 제조됩니다. ICP-OES, ICP-MS, AAS 등 다양한 현대 분석 방법을 통해 각 제품에 맞는 맞춤형 제어 및 분석 절차를 적용할 수 있습니다.
적정용 부피 측정 용액
당사의 Titripur® 부피 측정용 용액과 Titrisol® 농축액은 적정법을 통해 화합물의 정량 분석을 위해 다양한 농도의 알칼리 용액을 제공합니다. 이 제품들은 엄격한 품질 기준에 따라 생산 및 분석됩니다. Titripur® 용액은 DIN EN ISO/IEC 17025 인증을 받은 당사의 품질 관리 실험실에서 분석됩니다. 병에 RFID 태그가 부착되어 데이터를 원활하게 전송할 수 있는 디지털 제품은 당사의 혁신적인 신제품입니다.
바이오의약품 및 의약품 제형 및 생산용 제품
바이오의약품 제조에서 일관된 품질과 규제 준수를 달성하려면 신뢰할 수 있는 원료와 탄탄한 문서화가 필요합니다. 당사의 SAFC® 포트폴리오는 엄격한 cGMP 지침에 따라 제조된 고순도 공정 화학물질, 용매 및 시약을 제공하여 개발 및 규모 확대부터 상업적 생산에 이르는 모든 단계를 지원합니다. Emprove® 프로그램을 통해 각 제품은 포괄적인 문서로 뒷받침되어, 자격 심사, 위험 평가 및 규제 당국 제출 절차를 간소화하는 동시에 공급망 전반에 걸친 투명성을 보장합니다. 당사의 기술적 전문성과 맞춤형 제조 옵션을 통해 공정 개발을 간소화하고, 제형 및 생산 워크플로우에 대한 확신을 유지할 수 있도록 지원합니다. 제약 및 바이오의약품 생산 요구 사항을 충족할 수 있도록 당사의 Emprove® Chemicals 포트폴리오와 다양한 바이오공정 및 제형 원자재 제품군을 확인해 보십시오.
관련 자료
- 브로셔: 실험실 역량 강화 - 전통적 분석용 무기물질 및 용매
당사의 무기 화합물 및 용매가 귀사의 업무에 어떤 도움을 줄 수 있는지 확인해 보세요.
- 기사: Emprove®
Emprove® 프로그램은 Emprove® Dossiers에 포함된 기술, 규제 및 공급 관련 정보에 대한 규정 준수 절차를 간소화하여 위험 평가를 지원합니다.
- 전단지: Arcofolin™ L-메틸폴레이트, 자연의 힘을 담다
한 차원 높은 엽산을 경험해 보세요.
- 브로셔: ‘Inorganics on Tap’ - 산 및 염기용 공급 시스템 및 안전 부속품
산 및 염기를 다루는 일상 업무에서 최대한의 안전을 보장합니다.
- 전단지: Redi-Dri 자유 유동성 염류 및 완충제
Redi-Dri™의 잘 흐르는 즉시 사용 가능한 염류 및 완충제는 대부분의 흡습성 분말과 달리 굳거나 뭉치지 않습니다. 이 제품들은 작업이 원활하게 진행되도록 도와줍니다.
- 브로셔: SUPRAPUR® 산 및 염기
개인의 필요에 맞춘 품질 등급.
- 가이드: 역가 측정을 위한 적정 가이드
용적 용액의 농도 측정은 적정에서 신뢰할 수 있고 투명한 결과를 얻기 위한 가장 중요한 전제 조건 중 하나입니다.
- 브로셔: 더 정밀한 적정
매번 정량 분석의 정확도와 정밀도를 보장하는 부피 측정용 용액 및 표준액
- 브로셔: Extran 세제 - 실험실 기구 세척을 위한 완벽한 솔루션
Extran® 세제는 성분이 일관된 신뢰할 수 있는 세정제로, 적절한 과학적 작업 절차를 보장하며 공정 및 적용 분야의 빈번한 변경을 방지합니다.
- 브로셔: 신뢰할 수 있는 연구를 위한 필수 요소
이 종합 가이드에서는 등급별 차이점을 설명하고 각 사양의 일반적인 적용 분야를 소개하여, 여러분의 의사결정을 돕고 업무가 더욱 원활하게 진행될 수 있도록 합니다.