실험 용품 세제 및 세정제
Extran® 실험실 용품 세제 및 세정제
수동 세척 및 실험실 세척용 Extran® 실험용품 세제는 무독성이며 생분해성이고 실험실 및 생산 시설에서 유리 제품 및 기구를 오염 없이 세척할 수 있도록 보장합니다.
적절한 과학적 작업 절차를 위해서는 화학 물질이나 생물학적 물질을 다룰 때 잔여물이 없는 철저하고 깨끗한 세척이 필수입니다. 머크의 실험실 및 실험장비 세척 제품의 특징은 다음과 같습니다.
- 신뢰성 - 일관된 제품 품질과 탁월한 용해도 및 흐름성
- 친환경 - 친환경적인 세척을 위한 생분해 활성 성분
- 검증 지원을 통한 잔류물 없는 세척 - 머크의 광도 측정 검사법은 고객님의 실험실이 비이온 표면활성물질의 부재를 입증하는데 도움을 드릴 수 있습니다.
- 안전하며 비독성 - 향, 염료, 산화제, 염소, 효소, NTA가 없습니다
- 효율성 - 실험실 장비 세척을 위한 고농축 실험실 세제, 특별히 설계된 회수 방법 및 어댑터를 갖춘 다양한 패키지 크기(1L ~ 25L, 2kg ~ 25kg)로 제공
신뢰할 수 있는 실험실 세척제의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.
제품
실험실 장비가 유지관리 되는 방법과 관계없이, 머크는 과학 실험이 요구하는 올바른 실험실 세정제 및 세척제를 보유하고 있습니다.
Extran® 5l 실험실 세척기용 용기
(잠금장치 DIN51; H 215 mm / 8.46”; W 245 mm / 9.65”; D 140 mm / 5.51”)
상부 라벨에 필수 제품 안전 정보
(예: 주문 번호, 명칭, pH, 그림문자) 및 개별 문서화를 위한 여백이 있음
기기 투입 유닛의 서랍 안에 있는 Extran® 캐니스터.
관련 자료
- Brochure: Fit to Clean
The perfect solution for cleaning your laboratory utensils.
- Brochure: Empower Your Lab
Inorganics & Solvents for classical analysis. Discover how our world-class Inorganics and Solvents can empower your work.
- Brochure: Cleaner
New Extran® 5L canisters perfectly aligned to your lab dishwasher.
- Protocol: Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.